VWR, Part of Avantor
Carousel
Perfect gecombineerd om uw oogstproces duurzaam te optimaliseren
NIEUW! J.T.Baker® cellyse en endonuclease werken beter samen om uw gentherapieproces op te schalen.
Het Sustainability Report 2024 van Avantor is nu beschikbaar
Kom meer te weten over hoe wij met klanten en leveranciers samenwerken om een duurzame impact te leveren.
Achieving EcoVadis Bronze Medal
EcoVadis, a global leader in business sustainability ratings, places Avantor in the top 35% of all companies assessed.
Digitale oplossingen van SmartScience
Open en adaptieve technologie die wetenschappers naadloos verbindt met workflowprocessen, zonder compromis - om de evolutie van wetenschappelijke samenwerking te bevorderen, nu en in de toekomst.
Nieuw! VWR® qPCR- en RT-qPCR-reagentia
Uitstekende specificiteit en gevoeligheid voor de detectie en kwantificering van DNA en RNA. Ruime compatibiliteit met instrumenten.
HIGHLIGHTS
-
LC-MS/MS Analysis of PFAS compounds using EPA method 537.1
Discover this application note, using LC-MS/MS, to separate multiple PFAS compounds in Drinking Water in some minutes.
-
Ontdek ongeëvenaarde bescherming: het Biogel® Tech Indicator® systeem
Ervaar innovatie op z'n best, met een uniek ontwerp om de snelheid en zichtbaarheid in geval van gaten in de overhandschoen te maximaliseren
-
COPAN SRK: verbeter microbiologische bewaking van de omgeving door de monstername te verbeteren
Uitgebreide selectie van opvangapparaten voor de detectie van microbiële contaminatie van de omgeving bij voedselproductie en op farmaceutische locaties.
-
Wij introduceren koolstofvezel handgrepen voor cleanroommoppen van Contec – de lichtste tot nu toe!
De QuickConnect mophandgrepen van Contec zijn gemaakt van koolstofvezel, telescopisch tot 8 m en tot 60% lichter dan roestvrijstalen handgrepen.
-
Maak kennis met het nieuwe EQUIP tijdschrift
Vind alle fantastische aanbiedingen voor laboratoriumapparatuur en -instrumenten op één plek!
-
MERCK: alles wat u nodig hebt voor uw industriële analyse
Merck is toonaangevend op het gebied van chemische analyse. Ontdek alle application notes en ons assortiment voor industriële toepassingen om u te helpen de juiste tool te vinden voor een breed scala aan technieken.
-
FOCUS: GENE EXPRESSION ANALYSIS & GENOTYPING - New magazine!
Discover a selection of technical articles about innovation, expertise and solutions that will help you to succeed in your genomics challenges.
-
Revolutioneer uw endotoxinetests met de recombinante en proefdiervrije PYROSTAR™ Neo+
Ervaar de geavanceerde innovatie van PYROSTAR™ Neo+: een baanbrekende lijn van endotoxine-detectiereagentia, ontwikkeld met behulp van ultamoderne recombinante technologie.
-
Nieuwe Brady M410 en M510 draagbare labelprinters
De nieuwe labelprinters zijn uitgerust met het nieuwste op het gebied van professioneel printen. Met 110+ cartridges voor de M410 en 250+ voor de M510 kunnen onderzoekers labels eenvoudig, nauwkeurig en snel afdrukken.
-
HPLC-solventen
In de afgelopen 5 jaar zijn er veel nieuwe assortimenten solventen geïntroduceerd of verbeterd om aan de strenge eisen van de apparaten of detectie-methoden te voldoen, in het bijzonder op het gebied van onzuiverheden die veel problemen kunnen veroorzaken. Dus willen wij u vandaag graag helpen om de juiste keuze voor uzelf te maken op het gebied van HPLC-solventen.
-
Veiligheid in het laboratorium
Avantor biedt de merken en producten aan die u nodig hebt – waaronder absorberende stoffen, afvalbakken, etiketteersystemen enz. – voor een veilig, schoon laboratorium voor iedereen die er werkt.
-
Nieuwe bronnen voor academisch onderzoek
Een nieuwe webpagina voor klanten uit de academische wereld met essentiële toepassingen, materialen en tools voor efficiënt baanbrekend onderzoek.
-
Fast LC-MS/MS PFAS Analysis with ACE® HTP-MS column
The Avantor® ACE® HTP-MS column format has been designed using LC-MS/MS to separate multiple PFAS compounds in under 3 mins.
SELECTIEGIDSEN & MEER ... Bekijk alle selectiegidsen
-
IgGy Antibody Selector
Select from more than 15 search criteria to find the antibody you need. START by making your antibody Pre-selection here below...
-
Animal Sera
Looking for a serum for your cell culture activities? Track down your product using the dedicated VWR selector for animal sera.
-
Cell Culture Media
Your cells deserve only the best. Use the VWR cell culture media selector to quickly find the media that make your cells happy!
DOCUMENTEN Zoek in alle documenten
-
Gidsen met handige oplossingen van VWR
In deze gidsen wordt de voordelige productreeks van opgedeeld per toepassing.
Meer Gidsen met handige oplossingen van VWR -
Magazines & Promos
Focus: Life Science, Focus: Chromatography, Focus: Industrial, Focus: Safety,…
Meer Magazines & Promos