Jaarlijkse controle veiligheidskasten
Een periodieke veiligheidstechnische controle waarborgt een duurzaam en veilig gebruik van uw veiligheidskasten voor jarenlang onbezorgd gebruik. VWR Technical Service kan dit voor u verzorgen, uitgevoerd door een gekwalificeerde engineer.
Wij kunnen voor u de periodieke veiligheidstechnische controle op meerdere merken en typen uitvoeren waaronder o.a. Asecos, Dupa, Vinitex, etc.
De jaarlijkse veiligheidstechnische controle bevat de volgende onderdelen:
Optische controle:
- Controle algemene toestand veiligheidskast
- Controle op beschadigingen – binnen en buiten
- Controleren van smeltveiligheid (thermostaat, smeltlood, etc.)
- Controleren op corrosie en beschadigingen van de legborden en dragers
- Controleren op corrosie en beschadigingen van de opvangbak
- Controleren op aanwezigheid van juiste markeringen en merken
- Controleren op aanwezigheid van de brandkleppen in af- en toevoerkanaal
Functionele controle:
- Controleren automatisch sluiten van de deur(en)
- Controle van de deursluitsnelheid en volgorde
- Controleren van deurvastzet inrichting (indien aanwezig)
- Meten afzuigcapaciteit in afzuigkanaal (indien aanwezig)
- Oliën van alle bewegende onderdelen
- Uitwerken van een controlerapport en veiligheidskast voorzien van een controle sticker
Het uitvoeren van eventueel noodzakelijke reparaties buiten de veiligheidstechnische controle kan VWR uiteraard ook voor u verzorgen.