Karl Fisher titratie voor waterbepaling
Keuze uit compacte volumetrische of coulometrische Karl Fisher titratoren en verwante reagentia.
- Volumetrische Karl Fischer titratoren zijn geschikt voor middelgrote tot grote volumes water (mg-bereik)
- Coulometrische Karl Fischer titratoren zijn geschikt voor kleine watervolumes (µg-bereik)
- Karl Fischer reagentia
Karl Fischer reagents and titrants
A wide range of volumetric and coulometric Karl Fischer reagents
Karl Fischer standards
A wide range of Karl Fischer standards for volumetric and coulometric titration
Volumetrische Karl Fischer titratoren
Routine Karl Fischer titratoren combineren snelle en precieze bepaling van het watergehalte met eenvoudig gebruik...