Geleidbaarheidsmeting
Geleidbaarheidsmeting van een waterige oplossing is een methode om de hoeveelheid voedingsstoffen, zouten en onzuiverheden te bepalen. Geleidbaarheidsstandaarden zijn cruciaal om uw geleidbaarheidsmeter te kalibreren. Afhankelijk van uw meetbereik zijn er verschillende standaarden beschikbaar. U kunt ze kopen in flessen of praktische zakjes om te zorgen voor een 'verse' oplossing elke keer dat u kalibreert.
Productcategorieën
Geleidbaarheidsstandaarden in praktische zakjes
Nieuwe geleidbaarheidsstandaarden in zakjes voor het analyseren van monsters of het kalibreren van geleidbaarheidscellen.
Geleidbaarheidsstandaarden in flessen
Een zeer groot assortiment met verschillende concentraties van 15 tot 100 000 microsiemens/cm voor het analyseren van monsters of het kalibreren van geleidbaarheidscellen. Geproduceerd door een leverancier volgens ISO 17025 en richtlijn 34
FAQ
Er is niets te mengen of te meten: Neem gewoon een zakje en open het en uw verse oplossing is 'klaar voor gebruik'. Onze zakjes zijn perfect voor het veld en het laboratorium, omdat er geen extra glaswerk of meetapparatuur nodig is en er niets gewassen hoeft te worden. Deze zakjes met één dosis zorgen ervoor dat u elke keer precies de juiste hoeveelheid oplossing heeft, waardoor kruisbesmetting van uw monsters wordt voorkomen.
- Zakformaat
- Verzegelde versheid
- Betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en nauwkeurig
- Traceerbaarheid volgen NIST
- In elke verpakking zit een analysecertificaat voor de betreffende batch, met informatie over
- Meetonzekerheid
- pH-waarden bij verschillende T°
- Houdbaarheidsdata
- Traceerbaarheid volgen NIST
Het hangt af van de oplossing die u meet. Het effect van de temperatuur is het grootst bij oplossingen met een laag geleidingsvermogen (of lage ionensterkte). In de meeste gevallen zal er een stijging van 2% per °C zijn voor de meeste waterige oplossingen. Organische stoffen hebben echter zeer verschillende temperatuurcurves.
Zouten, mineralen en opgeloste gassen dragen bij aan het geleidingsvermogen, wat betekent dat het geleidingsvermogen de hoeveelheid opgeloste materialen in een oplossing aangeeft. TDS kan u een vrij nauwkeurige meting geven bij het vergelijken van de status van een enkele bron (zoals NaCl). Toch kan het vergelijken van twee verschillende soorten oplossingen foutgevoelig zijn. Kalibreer de meter met behulp van dezelfde opgeloste materialen die zich in de testoplossing bevinden.
De sonde is voor beide hetzelfde, maar een zoutheidsmeter heeft een correctiefactor die op de aflezing wordt toegepast. De correctiefactor neemt de geleidbaarheidswaarde en zet deze om in ppm van een bepaald zout (die per fabrikant verschilt).
Nee. De celconstante kan verschillend zijn en de pinconfiguraties zijn kenmerkend anders. Het type thermistor dat wordt gebruikt voor temperatuurcompensatie is ook verschillend.
Gebruik een standaardoplossing in het bereik van de monsters die u test om de sonde te kalibreren. Plaats de sonde in de standaardoplossing, conditioneer en spoel de sonde in een tweede monster van de standaardoplossing. Gebruik dan een derde monster van de standaardoplossing om de celconstante te kalibreren en aan te passen totdat de opgegeven waarde wordt weergegeven. Herkalibreer wanneer u van bereik verandert, of wanneer de metingen onnauwkeurig lijken.