UV/VIS-spectroscopie
Voor UV/Vis-analyse met een spectrofotometer kunnen verschillende soorten chemicaliën nodig zijn. Eerst wordt een specifieke kwaliteit van oplosmiddelen ontwikkeld om optische onzuiverheden van uw monster te vermijden. Ten tweede moet de spectrofotometer worden gekalibreerd met behulp van UV/Vis-standaardkits. Ten derde kunnen kleurreferentie-oplossingskits u tijd besparen bij het zelf voorbereiden van de referentie-oplossingen.
Productcategorieën
Oplosmiddelen voor UV/Vis-spectroscopie
Oplosmiddelen met een hoge zuiverheidsgraad, speciaal ontworpen voor spectroscopietoepassingen die de hoogste spectrale zuiverheid vereisen.
UV/VIS-standaarden
Wees zeker van uw resultaten met ons complete assortiment om spectrofotometers te kalibreren op de controle van absorptie, het oplossend vermogen, het strooilicht en de golflengte nauwkeurigheid
Kleurstandaard-oplossingen
In de petrochemie kunnen we vooral een compleet assortiment "gebruiksklare" oplossingen aanbieden voor gebruik als kalibratie- en/of kwaliteitscontrolestandaarden volgens ASTM, Saybolt, Platinum-coblat en de Europese Farmacopee (Ph Eur)
Kleurstandaard in kits
Deze oplossingen worden ontwikkeld en geproduceerd volgens hoofdstuk 2.2.2. "Mate van kleuring van vloeistoffen" van de Europese Farmacopee.
FAQ
Verschillende standaarden in ampullen geleverd in kits met een compleet Certificaat van Analyse zijn beschikbaar om te controleren
parameters zoals:
- Absorptiecontrole
- Strooilicht testen
- Oplossend vermogen testen
- Golflengte testen