Titratie
Titratie is een techniek die het mogelijk maakt om de exacte concentratie van alles te bepalen. Om te kunnen uitvoeren hebt u een groot aantal producten nodig die VWR u kan leveren; van klassiek glaswerk tot automatische titrators, inclusief reagentia, apparatuur en accessoires.
VWR Chemicals Indicators - om uw reacties en titraties te bewaken
Chemische reacties en de status ervan kunnen worden gevolgd door veranderingen in de kleur van de indicatoren. We hebben een compleet assortiment pH, metaal, redox en andere producten voor speciale toepassingen
VWR Chemicals-volumetrische oplossingen voor titratie
U zoekt een oplossing voor uw analytisch LC-probleem. Dit kan zijn het kiezen van de juiste flacon, het ontwikkelen van een methode of het opzetten van een laboratorium.
VWR Chemicals-secundaire referentiestandaarden voor titratie
De VWR®-serie van secundaire referentiestandaarden biedt een hoge zuiverheid en homogeniteit en is perfect geschikt voor de verificatie van de factor voor volumetrische oplossingen.
Titratie met Merck-chemicaliën en -oplossingen
Titripur®, Titrisol®, Titripac®, Aquastar®, Smartchemicals en 3S reagentia. Alle reagentia van Merck om uw titratieproces efficiënter te maken.
Titratie-instrumenten
Van eenvoudige handmatige modi tot de meest complexe automatische instrumenten - VWR levert exact het juiste exemplaar voor uw toepassing...
Toepassingen
Zuurmetingen voor minerale oliën, biodiesel en smeermiddelen
Zuur in motorolie is een belangrijke oorzaak van corrosie, oxidatie, nitratie en verhoogde viscositeit, hetgeen allemaal nadelen hebben die de prestaties beïnvloeden. Uiteindelijk is het een belangrijke oorzaak van schade aan de apparatuur.
Volumetrische oplossingen voor suikeranalyse
Titratie dat al meer dan 200 jaar geleden is ontwikkeld, is een van de meest voorkomende kwantitatieve methodes, essentieel in alle moderne controlelaboratoria en voornamelijk in de suikeranalyse.
FAQ
Er zijn vier typen reacties
- Zuur-gebaseerde titratie
Waterstofionen worden van zuur naar basisch of hydroxide-ionen van basisch naar zuur omgezet, waardoor ze geneutraliseerd worden. Hoe sterker de base of het zuur, hoe duidelijker het eindpunt van de reactie.
- Neerslagtitratie
Bij deze methode wordt het te bepalen bestanddeel meestal neergeslagen door het titratiemiddel in de vorm van een onoplosbare verbinding. Het eindpunt kan worden bepaald door het verschijnen van een heldere oplossing of door het meten van het geleidingsvermogen
- Complexatie titratie
Hier combineren ionen met andere ionen of moleculen om oplosbare complexen te vormen die weinig dissociatie vertonen
- Redox-titratie
Bij deze methode worden elektronen omgezet van reductiemiddelen naar oxidatiemiddelen
We kunnen 3 typen van indirecte titratie waarnemen
- Terugtitratie
Er wordt een vastgesteld volume van een overmaat aan reagensoplossing aan de monsteroplossing toegevoegd. Zodra de reactie is voltooid, wordt de niet-gereageerde reagensoplossing getitreerd met behulp van een tweede reagensoplossing.
- Indirecte titratie
De te bepalen stof reageert niet direct met de reagensoplossing, maar indirect via het tussenproduct van een stoichiometrische reactie met een andere titreerbare stof.
- Substitutie titratie
Bij deze methode wordt een stof aan het monster toegevoegd, waarbij deze laatste stoichiometrisch reageert, terwijl een element van de toegevoegde stof vrijkomt. Deze component wordt dan direct getitreerd.
Door zijn veelzijdigheid kunnen volumetrische analyses worden gebruikt voor de bepaling van een groot aantal organische en anorganische bestanddelen. Titratie wordt vaak beschreven voor de bepaling van de inhoud in standaard referentiewerken zoals farmacopees, DIN-referenties, ASTM of voedselanalysemethoden.
Deze methode is een van de oudste en meest gebruikte methoden voor kwantitatieve analyse.
- Lage kosten van het apparaat
- Eenvoudige werkprocedures
- Eenvoudig te automatiseren
- Snelle analyse
- Uitstekende reproduceerbaarheid
- Nauwkeurigheid van de resultaten
Er zijn 3 verschillende verpakkingen verkrijgbaar
- Ampullen Convol NORMADOSE
Deze geconcentreerde oplossingen voor de bereiding van volumetrische oplossingen worden geleverd in glazen of kunststof ampullen die zodanig zijn geproduceerd dat de exact gedoseerde inhoud kwantitatief kan worden overgebracht naar een maatkolf. Ze vormen een economisch en ruimtebesparend alternatief voor kant-en-klare oplossingen en hebben een lange houdbaarheid in ongeopende ampullen.
- Klassieke flessen van 100 ml tot 25liter
De grote meerderheid van de "kant-en-klare" oplossingen zijn verpakt in plastic flessen. De meest gebruikte kleine verpakking is de 1liter-fles. In vergelijking met de ampullen zijn de belangrijkste voordelen van een dergelijke verpakking een betere nauwkeurigheid en geen risico op fouten bij de bereiding.
- Zak in doos
Voor grote volumes kunnen wij 10 of 5 liter zakken in doosverpakkingen leveren. Hier zorgt een luchtvrije vulling met onttrekking aan de cubitainer ervoor dat de kwaliteit van de volumetrische oplossing niet wordt aangetast tot de laatste druppel.
Ja, we hebben een maatwerk productie service gecreëerd om de gewenste oplossing te produceren.
U ziet de link hieronder:
https://nl.vwr.com/cms/chemicals_vwr_custom_manufacturing_services
NIST traceerbare kalibratie is een garantieprogramma dat certificeert dat een laboratorium of fabrikant volledig is uitgerust om apparatuur te kalibreren volgens de normen van het National Institute of Standards and Technology (NIST) en dat alle producten die door die fabrikant worden aangeboden, voldoen aan die NIST-onderhouden meetnormen.
- De titer van volumetrische oplossingen kan afnemen, waardoor periodieke controle, met name bij extreem verdunde oplossingen, wordt geadviseerd. Het gebruik van deze referentiestandaarden zorgt voor gemoedsrust en integriteit van de resultaten. - Traceerbaar naar NIST
- Hoge zuiverheidsgraad
- geleverd met een analysecertificaat voor kwaliteitsgarantie
- Glazen verpakkingen in ondoorzichtige kartonnen doos om kwaliteitsverlies door licht te voorkomen