Vloeistofchromatografie (HPLC en UHPLC) - Analytisch
High-performance liquid chromatography (HPLC) en ultra-high-performance liquid chromatography (UHPLC) behoren tot de meest gebruikte technieken in de chemie en Life Science.
Avantor apparatuur en producten voor analytische vloeistofchromatografie
Kolomselectie
U hebt de juiste HPLC- of GC-kolom nodig voor uw methode. Er zijn vele opties beschikbaar. Wij helpen u de juiste te selecteren voor uw toepassing.
Mobiele fasen en fasemodificatoren
U kunt de HPLC-oplosmiddelen kiezen die het beste zijn voor uw laboratorium uit de honderd aanbiedingen van Avantor. Koop de merken en producten die u verkiest bij een leverancier die u vertrouwt.
Vials
Het maakt niet uit wat voor soort vials u nodig heeft, Avantor kan u helpen. We hebben tientallen vials met verschillende maten, vormen en afwerkingen om de chemische compatibiliteit te helpen garanderen. Ontdek wat Avantor aanbiedt.
Capillairen, fittingen en toebehoren
Optimaliseer de workflow in uw chromatografielaboratorium met uw keuze uit capillairen, fittingen en connectoren. Ontdek wat Avantor te bieden heeft.
Instrumentatie - (U)HPLC
Ontdek het ideale LC-instrument voor uw behoeften. Ons (U)HPLC-assortiment is gebouwd voor eenvoud en betrouwbaarheid.
Analyseapparaat voor aminozuren
Ontdek het nieuwe analyseapparaat voor aminozuren: 30% kleiner en geoptimaliseerd voor ninhydrinereactie. Ideaal voor analyse van eiwithydrolysaat (PH) and fysiologische vloeistoffen (PF).
Speciale detectoren
Verbeter uw analyses met een breed assortiment aan LC-detectoren, zoals de verdampingslichtverstrooiingsdetectoren ELSD's (Evaporative Light-Scattering Detectors).
Avantor® - Experts in chromatografie
Hebt u technische informatie of advies nodig?
Wij hebben technische informatie en experts die u kunt oproepen of e-mailen.
Wat is HPLC?
High performance liquid chromatography, ook wel HPLC genoemd, werkt door hogedrukpompen te gebruiken om een monstermengsel met het oplosmiddel effectief door een kolom te persen die een vast absorberend materiaal bevat.
Dit absorberende materiaal reageert anders met elk component in het oplosmiddel. Terwijl de oplosmiddelcomponenten uit de kolom stromen, stromen ze met een unieke snelheid.
Door het verschil in stroomsnelheid kan elk component van het mengsel worden gescheiden. Een detector bepaalt vervolgens de identiteit en concentratie van de verbindingen.