pH-metingen
pH-metingen met een pH-meter kunnen alleen correct en nauwkeurig zijn als u de juiste buffer voor uw instrument gebruikt. Afhankelijk van het instrument en uw pH-meetbereik kunnen verschillende bufferoplossingen en verschillende temperaturen nodig zijn. Wat uw eisen ook zijn, we hebben een pH-bufferoplossing die voldoet aan uw behoeften.
Er zijn verschillende verbeteringen aangebracht in het pH-bufferbereik om u het leven gemakkelijker te maken:
- Gekleurde oplossingen voor eenvoudige herkenning van de juiste oplossing
- pH-bufferoplossingen in zakjes om te zorgen voor een 'verse' oplossing elke keer dat u meet
- pH-bufferoplossingen gemeten bij 25 graden Celcius om aan uw temperatuureisen te voldoen (temperatuurafwijkingstabel nog steeds beschikbaar)
Productcategorieën
pH buffer in zakjes
De juiste bufferwaarde in uw zak. Ideaal voor de exacte kalibratie van uw pH-meters ! Buffers, geproduceerd door een geaccrediteerde ISO 17034-leverancier, "verzegelde versheid" gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en nauwkeurig, herleidbaar tot NIST
pH-buffer bij 20°C
Een compleet assortiment PH-bufferoplossingen geproduceerd door een geaccrediteerde ISO 17034-leverancier, traceerbaar naar NIST, verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan formaten en verpakkingen van 100ml tot 20l
pH-buffer bij 25°C conform Ph. Eur.
Een groot assortiment buffers, ingesteld op 25 °C en geschikt voor toepassingen waarbij zeer nauwkeurige metingen zijn vereist
Gekleurde pH-bufferoplossingen
Eenvoudig uw ph-oplossingen identificeren met een speciale kleur is een groot voordeel om kalibratiefouten te voorkomen
pH buffer secundaire standaarden
Een zeer groot assortiment aan buffers zeer nauwkeurig, traceerbaar naar NIST, DIN 19266 en IUPAC
pH-teststrips
Wilt u snel een idee krijgen van het pH-bereik van een oplossing? pH-strips zijn snel en eenvoudig te gebruiken.
Oplossingen voor reiniging en onderhoud
Oplossingen voor reiniging en opslag van pH-elektroden.
FAQ
U heeft een pH-elektrode nodig en minstens twee pH-buffers, een op pH 7 en de andere op pH 4 of 10. Optionele accessoires die de levensduur van uw elektrode verlengen zijn onder andere: Opslagoplossing, spoelflessen en reinigingsvloeistof.
Er zijn twee manieren om de pH te testen:
1. pH-strips of indicatorpapier
2. pH-meter en elektroden
Als u de pH-waarde in het veld wilt meten en de pH-meter van plaats naar plaats wilt vervoeren, moet u een accu gebruiken. Als de meter stilstaat, zoals in een laboratorium, kies dan een tafelmodel.
De beste oplossing voor opslag is 4 M KCL. pH 4 buffer, pH 7 buffer of leidingwater werkt ook als opslagoplossing. Pas op: Bewaar uw elektrode nooit in gedestilleerd water.
Onze aanbevelingen zijn dat u elke keer dat u het gebruikt of bij elke set van toepassingen kalibreert.
Ja. Er zijn twee belangrijke voordelen om het monster tijdens een pH-meting langzaam te roeren of zachtjes te schudden. Ten eerste, de verhoogde stroom van het monster over de elektrode resulteert in een snellere reactietijd. Ten tweede is de oplossing goed gehomogeniseerd, zodat er geen gebieden met een verhoogde of verlaagde pH-waarde bestaan.
Bereid het monster voor door een 5 g grondmonster te combineren met 5 g gedestilleerd water, meng het zorgvuldig en laat het mengsel 10 minuten bezinken. Plaats de sonde voorzichtig zodat de bol in de grond zit en de kruising in het supernatant. Laat de waarde stabiliseren.
De enige manier om de pH van een gas te meten is door het op te lossen in gedestilleerd water en het mengsel te meten.
- ISO 17034-2016 voor leveranciers betekent dat alle buffers worden geproduceerd en getest door een expert, zodat u volledig kunt vertrouwen op de kwaliteit van deze producten.
- Accreditatie is gebaseerd op de aanwezigheid van een competent testlaboratorium, waar niet alleen gekwalificeerd personeel moet worden ingezet, maar waar elke uitgevoerde analyse aan welomschreven criteria moet voldoen.
- Alle gebruikte instrumenten worden regelmatig gecontroleerd door officieel erkende kalibratielaboratoria.
- Alle relevante parameters die bij de meting worden gebruikt (Gewicht en T°) komen overeen met de nationale en internationale normen.
- Algemene eisen voor de competentie en de consistente werking van de productie van referentiemateriaal.
- Alle methoden die de fabrikant gebruikt om zijn standaarden te certificeren, moeten worden gevalideerd en de nauwkeurigheid ervan moet worden aangetoond.
Literatuur
Aanvullende hulpmiddelen
Elektrochemie
Ook op zoek naar een nieuwe pH-meter? Bekijk hier ons aanbod: