J.T.Baker® Robotic Tips
Carousel
Nauwkeurige resultaten. Minder uitvaltijd.
Dankzij de rechtere tip voor minder afkeuring en minder breuk kunnen onze J.T.Baker robottips zelfs kleine volumes doseren met hoge precisie en zonder verontreiniging. Deze tips, die nu in verschillende maten kunnen worden besteld, zijn ontwikkeld voor enkele van de meest populaire gerobotiseerde onderzoekswerkstations.
De geleidende en heldere tips van J.T.Baker, die geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen, worden wereldwijd door veel Life Science en diagnostische laboratoria vertrouwd en worden ondersteund voor eenvoudige, gemakkelijke wereldwijde bestelling en levering via het toonaangevende e-commerce kanaal van Avantor, vwr.com.
Kenmerken van J.T. Baker robottips omvatten:
J.T. Baker is een toonaangevend merk van robottips die door Avantor worden aangeboden. Enkele van de hoofdkenmerken omvatten:
De mogelijkheid om uiterst precies en zonder besmetting te doserenGeschiktheid voor gebruik met de meeste populaire robotwerkstations
Engineering die met de hoogste productiestandaarden overeenkomt
Veelzijdigheid—kan worden gebruikt bij een breed scala aan toepassingen
Robottips kunnen worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen en zijn een sleutelcomponent in veel biowetenschappelijke en diagnostische laboratoria wereldwijd. Avantor kan voorzien in een passende wereldwijde bestelling en levering van de robottips die uw laboratorium nodig heeft.
-
Vraag gratis monsters van de tips aan
Test de prestatie van onze J.T.Baker tips in uw gerobotiseerde bemonsteringssystemen. Kies uit een selectie filtrerende of niet-filtrerende tips die ontworpen zijn voor diverse platforms.
-
"Kwaliteit en precisie bij elke stap" whitepaper
Kom meer te weten over hoe de robottips van J.T.Baker een streng gecontroleerd proces doorlopen, van het eerste ontwerp tot de volledig geautomatiseerde productie, om de kwaliteit en nauwkeurigheid van elke tip die gemaakt wordt te kunnen waarborgen.
-
Video over de reis van een tip
Bekijk hoe een geavanceerde geautomatiseerde productie, strenge kwaliteitscontroleprocessen en snelle video-inspectie samen elke maand de productie van miljoenen robottips van J.T.Baker mogelijk maken.
Aanbevolen producten
J.T.Baker® geleidende robottips
Met de geleidende robottips van J.T.Baker kunnen zelfs kleine vloeistofvolumes met grote precisie en zonder verontreiniging worden bemonsterd. De geleidbaarheid stelt het robotsysteem in staat het vloeistofniveau te detecteren en te volgen, zodat minimale onderdompeling in het monster wordt gegarandeerd.
- Vervaardigd onder cleanroom-omstandigheden (cleanroom-klasse 8)
- State-of-the-art kwaliteitscontrole
- Ideaal voor analyses met een hoge doorvoer
- Trays met barcode voor geautomatiseerde identificatie (Hamilton, Roche MagNA Pure)
- Verkrijgbaar met of zonder filter
J.T.Baker multiwell-platen
De multiwell-platen van J.T.Baker worden volgens strenge kwaliteitscontroleprocedures in dezelfde fabriek vervaardigd waar ook de robottips van J.T.Baker worden gemaakt, waardoor het voor klinische medici en onderzoekers makkelijker wordt om de laboratoriumverbruiksartikelen die zij voor hun gerobotiseerde vloeistofbemonsteringssystemen van één bron te betrekken.
- Het merendeel van de platen voldoet aan de ANSI/SLAS 1-2004 standaard voor microplaat-afmetingen
- De dichtheid van de wells maakt een efficiënte monstername op hoge snelheid mogelijk
- Hoogwaardige kunststoffen getest & gegarandeerd vrij van biologische kruisbesmettingen
- Dankzij alfanumerieke codering kunnen monsters duidelijk worden toegewezen en geïdentificeerd
- Platen en afdichtingen die zijn ontworpen om precies op elkaar te passen
NIEUW-J.T.Baker® robottips type HT 2
J.T.Baker® robottips type HT 2 zijn geschikt voor robot-instrumenten zoals de Hamilton Microstar, Nimbus, en meer die gebruikmaken van de Hamilton CO-RE of CO-RE II pipetteerkop.
Koop nuOntdek al onze J.T.Baker Robotic consumables
Ontdek hoe onze hoogwaardige J.T.Baker producten voor gerobotiseerde bemonsteringssystemen uw analytische en diagnostische werkzaamheden kunnen helpen verbeteren
Bekijk alle producten
“Quality & Precision at Every Step” Whitepaper
Meer “Quality & Precision at Every Step” Whitepaper
J.T.Baker Robotic Consumables brochure
Meer J.T.Baker Robotic Consumables brochure
Meer dan een eeuw kwaliteit
Al meer dan een eeuw vertrouwen klanten wereldwijd op de toepassing geoptimaliseerde en op functionaliteit geteste prestaties van de topproducten van het merk J.T.Baker om te voldoen aan de veeleisende behoeften van een breed scala aan onderzoeks- en productietoepassingen.
Ontwikkeld voor minder uitvaltijd
Gebruikmakend van tientallen jaren ervaring en innovatie van ons in Duitsland gevestigde productieteam, helpen J.T.Baker robottips het gebruik van gerobotiseerd gereedschap te maximaliseren en uitvaltijd te minimaliseren, met een rechtere tip en lagere variatiecoëfficiënt die tipbreuk en afkeuring vermindert.
ISO-gecertificeerde productie
Onze kwaliteit is ISO-gecertificeerd: onze productiefaciliteit is gecertificeerd volgens ISO 9001; we zijn gecertificeerd volgens ISO 13485:2016 voor de productie van medische en IVD-producten en ons productieproces voldoet aan het ISO 50001:2011 energiebeheersysteem voor duurzamere en verantwoorde productieprocessen.
Onafhankelijk getest op zuiverheid
Elke partij tips wordt getest volgens strenge kwaliteitsprocedures om te garanderen dat ze vrij zijn van verontreinigingen, en ze zijn onafhankelijk getest en gecertificeerd vrij van DNase, RNase, ATP en pyrogenen.
Volledige cleanroom automatisering
De robottips van J.T.Baker blijven letterlijk onaangeroerd door mensenhanden totdat u de verpakking opent: onze volledig geautomatiseerde productielijn werkt onder cleanroom-condities om tips te leveren die voldoen aan de strengste specificaties voor compatibiliteit en zuiverheid. Bovendien resulteren onze faciliteiten en geavanceerde productietechnologie in één van de meest nauwkeurige tips op de markt.
Wat zijn robottips?
De voortschrijdende automatisering van laboratoria evenals de toenemende individualisering van geautomatiseerde procescycli vereisen nauwkeurige wegwerpartikelen. Robot pipettips worden gebruikt in laboratoria die gebruik maken van geautomatiseerde platforms voor vloeistofverwerking. Een robottip wordt gebruikt als accessoire in een robotsysteem voor het automatisch opzuigen en doseren van vloeistoffen.
Vooral als er met gevaarlijke/besmettelijke monsters wordt gewerkt, maken robotwerkstations een veilig gebruik van vloeistoffen mogelijk zonder dat de laborant in direct contact komt met het monster. Bovendien helpen geautomatiseerde systemen om reproduceerbare resultaten te leveren, zelfs voor toepassingen met een hoge doorvoer.
Robot pipettips zijn in overeenstemming met de vereisten ontworpen om zelfs de kleinste monstervolumes die snel en efficiënt moeten worden geanalyseerd, te kunnen verwerken. Robottips zijn ook verkrijgbaar in zowel gefilterde als ongefilterde versies.
Robottips worden gebruikt als herhaaldelijk vloeistoffen in precieze volumes nodig zijn, waardoor handmatig pipetteren vervelend en onpraktisch wordt. Gerobotiseerd pipetteren kan in een laboratorium tijd en geld besparen door de tijdrovende bezigheid van het pipetteren van vloeistoffen over te dragen aan een robotmodule en tegelijkertijd de beste oplossing te bieden als het om zuiverheid en precisie gaat.
Als robottips geleidend zijn, bevatten zij elektrisch geleidend materiaal waardoor zij het vloeistofniveau in een vat kunnen detecteren, wat voor een consistente en precieze overdracht van vloeistoffen zorgt.
Wat zijn robotplaten?
Robot- (of multiwell)platen worden vaak gebruikt in combinatie met robotsystemen om de doorvoer van assays significant te verhogen en tijd en middelen te besparen.
Robotplaten helpen bij het analyseren van monsters en chemicaliën in sterk verkleinde wells en stellen gebruikers in staat om elke conditie na blootstellingsperioden meestal van uren tot dagen, te observeren.
Multiwellplaten zijn een verplicht onderdeel geworden van moderne laboratoria en worden gebruikt voor een groot aantal toepassingen. Multiwellplaten worden routinematig gebruikt voor de groei van bacterieculturen, schimmels en zoogdiercellijnen -- alsook voor analytische en biochemische tests.
J.T.Baker robottips
Met de geleidende robottips van J.T.Baker kunnen zelfs kleine vloeistofvolumes met grote precisie en zonder verontreiniging worden bemonsterd. De geleidbaarheid stelt het robotsysteem in staat het vloeistofniveau te detecteren en te volgen, zodat minimale onderdompeling in het monster wordt gegarandeerd.
- Vervaardigd onder cleanroom-omstandigheden (cleanroom-klasse 8)
- State-of-the-art kwaliteitscontrole
- Ideaal voor analyses met een hoge doorvoer
- Trays met barcode voor geautomatiseerde identificatie (J.T.Baker tips type HT CO-RE and MP)
- Verkrijgbaar met of zonder filter
J.T. Baker multiwell-platen
De multiwell-platen van J.T.Baker worden volgens strenge kwaliteitscontroleprocedures in dezelfde fabriek vervaardigd waar ook de robottips van J.T.Baker worden gemaakt, waardoor het voor wetenschappers en onderzoekers makkelijker wordt om de laboratoriumverbruiksartikelen die zij voor hun gerobotiseerde vloeistofbemonsteringssystemen nodig hebben van één bron te betrekken.
- Het merendeel van de platen voldoet aan de ANSI/SLAS 1-2004 standaard voor microplaat-afmetingen
- De dichtheid van de wells maakt een efficiënte monstername op hoge snelheid mogelijk
- Hoogwaardige kunststoffen getest en gegarandeerd vrij van biologische kruisbesmettingen
- Dankzij alfanumerieke codering kunnen monsters duidelijk worden toegewezen en geïdentificeerd
- Platen en afdichtingen die zijn ontworpen om precies op elkaar te passen
Ontdek alle robotverbruiksartikelen van J.T.Baker
Ontdek hoe hoogwaardige J.T.Baker producten voor gerobotiseerde monsternamesystemen – verkrijgbaar via Avantor-- uw analytische en diagnostische werkzaamheden kunnen helpen verbeteren.
Meer dan een eeuw aan kwaliteit
Al meer dan een eeuw vertrouwen klanten wereldwijd op de toepassing geoptimaliseerde en op functionaliteit geteste prestaties van de topproducten van het merk J.T.Baker om te voldoen aan de veeleisende behoeften van een breed scala aan onderzoeks- en productietoepassingen.
Ontwikkeld voor minder stilstandtijd
Gebruikmakend van tientallen jaren ervaring en innovatie van een in Duitsland gevestigd productieteam, helpen J.T.Baker robottips het gebruik van gerobotiseerd gereedschapsgebruik te maximaliseren en stilstandtijd te minimaliseren, met een rechtere tip en lagere variatiecoëfficiënt die tipbreuk en afkeuring vermindert.
ISO-gecertificeerde vervaardiging
Wij zijn conform ISO 9001 en ISO 13485 gecertificeerd voor de productie van medische en IVD-producten.
Onafhankelijk getest op zuiverheid
De tips in blisterverpakking worden getest volgens strenge kwaliteitsprocedures om te garanderen dat ze vrij zijn van verontreinigingen, en ze zijn onafhankelijk getest en gecertificeerd vrij DNA, DNase, RNase en PCR-inhibitoren.