Scheidingen voor eiwitten en grote biologische moleculen
Grote LC-molecuul (Bio LC)
Voor de scheiding van actieve bestanddelen die zijn vervaardigd aan de hand van biologische processen is vaak een andere aanpak nodig.
Productpagina's
Hydrofobe interactiechromatografie (HIC)
HIC is een uitstekende techniek voor de scheiding van eiwitten zonder denaturering te veroorzaken en is dus schaalbaar van analytische tot neerwaartse processen
Gelchromatografie (SEC - Size Exclusion Chromatography)
SEC wordt gebruikt om componenten te scheiden volgens hun moleculaire grootte. Dit is niet-adsorptief, wat betekent dat er geen chemische interactie plaatsvindt.
Ionenuitwisselingskolommen
Ionenuitwisseling scheidt op basis van de lading op het molecuul. Dit wordt vaak gebruikt voor het scheiden van peptiden, eiwitten en oligonucleotiden
HPLC omgekeerde fase, grove poriën
Een poriegrootte van 300 Å met een C4- of C8-fase is geschikt voor kleine eiwitten en grote peptiden. Eiwitten worden vastgehouden door adsorptie van de hydrofobe voet
Procesmedia voor chromatografie
U zoekt een reeks media die onder cGMP-voorwaarden zijn vervaardigd en kunnen voldoen aan uw behoeften van laboratorium- tot productieschaal.
Automatisering van eiwitzuivering
Als u de efficiëntie van eiwitzuivering in uw laboratorium wilt verhogen, kunt u dit doen met het instrumentarium en software.