Geaccrediteerde kalibraties van volumetrische apparatuur
Snelle, betrouwbare en deskundige kalibratie van pipetten, buretten, verdunners (dilutors) en dispensers.
De leveranciersonafhankelijke service voor pipetkalibratie van Avantor Services voorziet in traceerbare resultaten op basis van de strengste normen, zodat u ervan verzekerd bent dat uw instrumenten aan de standaard voldoen.
De voordelen:
- EN ISO/IEC 17025-geaccrediteerde metrologisch herleidbare kalibraties, bekijk hier ons EN ISO/IEC 17025 accreditatiecertificaat
- Kalibratiecertificaat met een gecombineerd ILAC RvA-kenmerk, bekijk hier onze RvA K109 scope
- Herleidbare meetresultaten naar nationale en internationale standaarden
- Bewezen en erkende kwaliteit
- Gedetailleerde procesdocumentatie
- Alle fabrikanten
- Alle vloeistof verwerkende instrumenten, inclusief glaswerk
- Alle soorten onderzoek, inclusief klantspecificaties
- Opstellen van 'as-found' en 'as-left' certificaten
- Gebruik van originele (reserve)onderdelen
Op basis van onze 30 jaar ervaring in kalibreren, repareren en onderhoud van pipetten en andere vloeistof verwerkende instrumenten hebben we de ‘Pipette Insurance Plans’ gecreëerd, die een compleet dienstenpakket vormen, afgestemd op uw behoeften.
PIP LIGHT - ECONOMISCHE KALIBRATIE
Als uw pipetten meerdere keren per jaar worden gekalibreerd, dan is onderhoud misschien niet bij elke kalibratie nodig. Dan is dit misschien het plan voor u. Voor dit plan verrichten we een kalibratie met vier metingen op minimaal volume en vier metingen op nominaal volume. Als de pipet niet de gewenste specificatie haalt, zullen we doen wat nodig is om deze pipet binnen de gevraagde specificaties te krijgen, wat extra in rekening wordt gebracht.
PIP ECO - PREVENTIEF ONDERHOUD, ECONOMISCHE KALIBRATIE
Als u zeker wilt zijn dat uw pipetten de best mogelijke levensduur krijgen, dan is onderhoud heel belangrijk. In dat geval is PIP Eco de oplossing voor u. Wanneer u dit plan kiest, voeren we eerst een uitgebreid, preventief onderhoud aan uw pipet uit. Gevolgd door een kalibratie met vier metingen op minimaal volume en vier metingen op nominaal volume.
PIP CLASSIC - PREVENTIEF ONDERHOUD, KLASSIEKE KALIBRATIE
Dit plan is het gemiddelde pakket, omdat we eerst een uitgebreid, preventief onderhoud aan uw pipet uitvoeren. Gevolgd door een kalibratie met 10 metingen op minimaal volume en 10 metingen op nominaal volume.
PIP CARE - ZORGT ERVOOR DAT UW PIPETTEN IN TOPCONDITIE ZIJN
Kalibratie is een standaard in kwaliteitsborging, maar hoe zit het met preventief onderhoud? Frequente kalibratie is belangrijk om de nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van een pipet te garanderen. Goed preventief onderhoud is vaak iets dat wordt onderschat bij het kalibreren van een pipet. PIP Care zal u helpen bij het uitvoeren van uw eigen kalibraties, door te zorgen voor een schone en perfect functionerende pipet.
Wij voeren het onderhoud voor u uit door de pipet uit elkaar te halen en helemaal schoon te maken. Het deel dat gesmeerd moet worden, wordt gesmeerd. De gebruikte smeermiddelen zijn voorgeschreven door de leverancier. Daarna wordt de pipet weer in elkaar gezet.
De pipet krijgt een sticker om aan te geven dat het onderhoud is uitgevoerd.
DUBBELE KALIBRATIE CERTIFICATEN EN REPARATIE RICHTLIJNEN
Voor alle plannen zullen we de kalibratieresultaten vergelijken met ISO 8655 specificaties. In het geval dat de pipet ‘buiten specificatie’ valt, zullen we de pipet justeren en opnieuw kalibreren. In dit geval ontvangt u twee kalibratiecertificaten, één van voor en één van na aanpassing justering.
Wanneer we een ‘as-found’ kalibratie hebben uitgevoerd, zullen we, als we ‘problemen’ met de pipet ondervinden, onmiddellijk direct een justering of reparatie uitvoeren. U ontvangt dus nooit meer dan twee certificaten voor één instrument.
In geval van reparaties van meer dan 50% van de waarde van een nieuwe pipet, sturen we u een offerte. Onder deze waarde repareren we de pipet direct, zonder u vooraf te informeren, dit om de kortste doorlooptijd te houden.
KALIBRATIE OP MAAT OF SPECIFIEKE EISEN, GEEN PROBLEEM!
Als u specifieke vereisten hebt, bieden wij aangepaste kalibratie diensten die zijn afgestemd op uw behoeften.
Downloads
Bestelformulier
Decontaminatiecertificaat
Al onze technici worden opgeleid en gecertificeerd door de fabrikant en ons servicecentrum in Nederland. Dankzij onze ISO 17025-certificering kunnen we kalibratie op locatie uitvoeren of, indien gewenst, op locatie bij uw klant. VWR is als enig bedrijf gecertificeerd voor alle merken pipetten volgens de normen die zijn opgesteld aan de hand van de vereisten van FDA, ISO en GMP/GLP.