HPLC
De juiste keuze van chemische stof is cruciaal voor uw chromatografieproces. Hieronder een overzicht van ons assortiment chemicaliën voor chromatografie. Bent u ook op zoek naar kolommen, instrumenten of andere verbruiksartikelen?
Productcategorieën
HPLC-solventen
In reversed-phase HPLC mode gradient, unwanted “ghost peaks” can be a real problem. Quality of your mobile phase (High UV transmittances, low residue on evaporation) and batch-to-batch reproducibility are the key parameters to avoid these unwanted peaks.
LC-MS-solventen
De LC-MS-methoden worden steeds gevoeliger om aan de huidige eisen te voldoen. De kwaliteit van het oplosmiddel is cruciaal met een laag niveau van ionische achtergrond, laag alkalisch metaalgehalte, geschikt voor ULC, UPLC en UHPLC.
LC-MS-additieven en buffers
LC-MS additieven worden meestal toegevoegd aan de mobiele fase of na de kolom vóór de interface aangebracht om de ionisatie van de analyt te beïnvloeden. Een selectie van buffers om uw scheiding in HPLC te verbeteren.
LC-MS mengsels
LC-MS' meest gebruikte vooraf gemengde mobiele fase oplossingen, bereid met precisie en zeer hoogwaardige componenten om basislijn ruis tot een minimum te beperken. Verhoog uw kwaliteitsbewaking door gebruik te maken van deze voorgemengde mixen.
HPLC-ionenpaarreagentia
Voor HPLC gradiënt-elutie, veel nieuwe ionenpaar reagentia die minimale extinctie vertonen in het lage UV-gebied en een uitstekende transparantie tot 200 nm.
HPLC oplosmiddelen in aluminium flessen
Veiligheid is cruciaal, ontdek ons volledige assortiment HPLC Oplosmiddelen verpakt in aluminium flessen en voorkom gebroken flessen in uw laboratorium.
HPLC oplosmiddelen in recycleerbare roestvaste stalen vaten
Compleet assortiment HPLC Oplosmiddelen in roestvaste stalen recycleerbare vaten om de veiligheid te verbeteren, de potentiële vervuiling te beperken en afval te elimineren.
Oplosmiddelen voor preparatieve chromatografie
Different grades and packs have been tailored to the requirements of preparative HPLC to facilitate scale-up from analytical to preparative separations. These solvents have an extremely low evaporation residue (< 1 mg/l), low water content and high purity
Supelco-standaarden en CRM's
Merck Supelco® standaarden en referentiematerialen
FAQ
U kunt additieven zoals trifluorazijnzuur of mierenzuur gebruiken om de resolutie te verbeteren. Een volledig assortiment van zeer zuivere LC-MS additieven is verkrijgbaar in flessen of ampullen.
Ionenpaarreagentia berusten op de toevoeging van ionverbindingen aan de mobiele fase om de vorming van ionenparen met geladen analyten te bevorderen. Deze reagentia bestaan uit een alkylketen met een ioniseerbaar eindpunt. Bij gebruik met gangbare hydrofobe HPLC-fasen in de omgekeerde fase kunnen ionenpaarreagentia worden gebruikt om de retentie van geladen analyten selectief te verhogen.
- Overgang van het monster van een autosampler naar een instrument, vooral wanneer onzuiverheden worden geabsorbeerd aan de binnen- en buitenzijde van de naald die in de flacon wordt gestoken
- Als een onzuiverheid in het monster dezelfde absorptiegolflengte heeft als de betrokken verbinding
- Het water dat in de mobiele fase wordt gebruikt is niet zuiver of vers genoeg
- Oude mobiele fase
- Slechte kwaliteit buffers of additieven toegevoegd in de mobiele fase
- Ftalaten of kunststof additieven in de kunststof containers die tijdens de mobiele fase van de bereiding worden gebruikt
- Probeer het gebruik van voorgemengde oplosmiddelen
- Gebruik verse eluanten met zouten
- Filter uw HPLC-oplossingen
- Gebruik water van hoge kwaliteit (18,2 mOhm, TOC<5 ppb) of water van gradiëntkwaliteit
- Gebruik goede kwaliteit buffers en zouten
- Controleer de reiniging van het glaswerk
Wanneer monsters ioniseerbare verbindingen bevatten, kan de pH van de mobiele fase een van de meest variabele zijn in de controle van de retentie in omgekeerde fase RP HPLC-scheiding. Als de pH-waarde niet goed wordt gecontroleerd, kan deze echter een bron van veel problemen zijn. Aangezien de meeste door RP HPLC geanalyseerde verbindingen een of meer zure of basische functionele groepen bevatten, hebben de meeste mobiele fasen een pH-regeling nodig. Om deze reden worden er veel buffers gebruikt.
Literatuur
Aanvullende hulpmiddelen
chromatografie-oplossingen
Ontdek het volledige assortiment aan chromatografie-oplossingen en toepassingsadviezen op onze micro-site voor chromatografie