Vochtanalyse
VWR biedt een volledig assortiment van vochtbepalingsbalansen met infraroodverwarming door halogeen lamp of metalen weerstand, keramisch of met kwartsspiraal, voor routine- en precisiemetingen....
- Infraroodverwarming: geen glas (MB23), halogeen lamp voor snel resultaat (MB25), verwarmingselementen met glazen of aluminiumpanelen (MA35)
- Vochtbepalingsbalansen met hoge precisie: halogeen lamp (MB35, MB45, MA100), keramische of kwartsspiraal (MA100 en MA150)
- Ook leverbaar: een reeks gecontroleerde uitvoeringen (OCE) voor gebruik bij wettelijke metrologie
Productselectie
Vochtbepalingsbalansen
Een grote keuze aan vochtbepalingsbalansen...
Weeg- en droogschuitjes
Robuuste aluminiumschalen, geschikt voor de meeste vochtbepalingsbalansen en drogers. Olievrij en makkelijk te stapelen...