Ontbinding testen
De voorbereiding van ontbindingsmedia kan een tijdrovende taak zijn wanneer deze handmatig wordt uitgevoerd. J.T.Baker® DILUT-IT™ ontbindingsmedia-concentraten zijn voorgemengde concentraten die de hoeveelheid tijd en kosten die nodig zijn om ontbindingsmedia voor te bereiden, aanzienlijk verminderen. Dit terwijl ook de kwaliteit en de consistentie van de geproduceerde media wordt verbeterd, wat uiteindelijk het aantal herbewerkingen vermindert en de taak van de naleving van de regelgeving vereenvoudigt.
Productcategorieën
Ontbindingsmedia-concentraten
J.T.Baker® merk DILUT-IT™ zijn vooraf gemeten en hoeven alleen met gezuiverd water te worden verdund om een gebruiksklaar ontbindingsmedium te verkrijgen, waardoor de gemiddelde bereidingstijd met meer dan 75% wordt verkort.
FAQ
J.T.Baker® DILUT-IT™ ontbindingsmedia-concentraten zijn voorgemengde concentraten die de hoeveelheid tijd en kosten die nodig zijn om ontbindingsmedia voor te bereiden aanzienlijk verminderen, terwijl ze ook de kwaliteit en consistentie van de geproduceerde media verbeteren, wat uiteindelijk het aantal herbewerkingen vermindert en de taak van de naleving van de regelgeving vereenvoudigt.
Giet het voorgemengde concentraat gewoon in een mengkamer en voeg gezuiverd water toe om te verdunnen tot het juiste volume, afhankelijk van de benodigde hoeveelheid media (6 L, 25 L of 50 L).
J.T.Baker® DILUT-IT™ ontbindingsmedia-concentraten moeten ongeveer 5 minuten worden gemengd met gezuiverd water. Deze mengtijd is veel korter dan bij de traditionele interne mengprocessen voor ontbindingsmedia, waardoor de productiviteit van het laboratorium wordt verbeterd.
Net als in het laboratorium voorbereide ontbindingsmedia, J.T.Baker® DILUT-IT™ ontbindingsmedia-concentraten dienen binnen 24 uur na het mengen te worden gebruikt.
- 230,8 mL van J.T.Baker® DILUT-IT™ ontbindingsmedia-concentraat produceert 6 L verdunde oplossingsmedia;
- 400 mL van J.T.Baker® SLS 0,50% DILUT-IT™ media-concentraat produceert 6 L verdunde oplossingsmedia;
- 961,5 mL van J.T.Baker® DILUT-IT™ ontbindingsmedia-concentraat produceert 25 L verdunde oplossingsmedia;
- 1,9 L van J.T.Baker® DILUT-IT™ ontbindingsmedia-concentraat produceert 50 L verdunde oplossingsmedia.
J.T.Baker® DILUT-IT™ ontbindingsmedia-concentraten worden geproduceerd in de ISO-gecertificeerde faciliteiten van Avantor, waardoor de consistentie van lot-tot-lot, de reproduceerbaarheid van de resultaten en de meting van elke batch aan de hand van de gepubliceerde productspecificaties worden gegarandeerd.
J.T.Baker® DILUT-IT™ ontbindingsmedia-concentraten worden geproduceerd uit grondstoffen in overeenstemming met de USP-richtlijnen.
J.T.Baker® DILUT-IT™ ontbindingsmedia-concentraten zijn verpakt met strikte vullingstoleranties van ± 0,5% van het doelvolume.
J.T.Baker® DILUT-IT™ ontbindingsmedia-concentraten maken de noodzaak om een overmaat aan chemicaliën op te slaan voor een tijdrovende, interne voorbereiding van de ontbindingsoplossingen, overbodig.
- Gebruik van J.T.Baker® DILUT-IT™ ontbindingsmedia-concentraten verminderen de tijd die nodig is om de media intern voor te bereiden, waardoor kosten kunnen worden bespaard en de productiviteit in het laboratorium kan worden verbeterd.
- Minder opslagruimte nodig, samen met lagere vrachtkosten maken J.T.Baker® DILUT-IT™ een slimmere keuze dan het gebruik van traditionele voorgemengde ontbindings oplossingen in grotere containers en volumineuze vaten.
- J.T.Baker® DILUT-IT™ ontbindingsmedia-concentraten zijn geschikt voor alle toepassingen die het gebruik van ontbindingsmedia vereisen.
- Kleinere verpakkingen worden aangeboden voor onderzoek en kleine batch-toepassingen, terwijl grotere verpakkingen ideaal zijn voor gebruik op afdelingen voor kwaliteitscontrole.
J.T.Baker® DILUT-IT™ ontbindingsmedia-concentraten moeten bij kamertemperatuur worden bewaard.
J.T.Baker® DILUT-IT™ ontbindingsmedia-concentraten zijn zelfs in bevroren toestand bruikbaar. Laat de media eenvoudig ontdooien bij kamertemperatuur en gebruik deze als gebruikelijk wanneer deze volledig is teruggekeerd naar een vloeibare toestand.
J.T.Baker® DILUT-IT™ ontbindingsmedia-concentraten zijn verpakt in polyethyleenflessen met een hoge dichtheid (HDPE) voor een grotere veiligheid.
J.T.Baker® DILUT-IT™ ontbindingsmedia-concentraten zorgen voor een hogere productiviteit en kostenbesparingen voor laboratoriumanalisten/chemici die ontbindingstesten uitvoeren, omdat ze veel van de tijdrovende stappen die doorgaans gepaard gaan met de voorbereiding van oplossingen overbodig maken.
Monsters zijn verkrijgbaar in de maat 230,8 mL. Neem contact op met uw lokale distributeur of verkoper om een monster aan te vragen.
J.T.Baker® DILUT-IT™ ontbindingsmedia-concentraten worden aangeboden in handige verpakkingsconfiguraties en vereisen een minimale opslagcapaciteit. De 230,8 mL grootte en de 400 mL grootte van SLS 0,50% zijn beschikbaar in dozen van 12, terwijl grotere maten (961,5 mL en 1,9 L) beschikbaar zijn in dozen van 6.