Zuivering
Zuivering
Hoe zuivert u uw monster met behulp van vloeistofchromatografie? Afhankelijk van de aard van uw monster en de vereiste zuiverheid zijn er verschillende opties mogelijk, variërend van standaard flashchromatografie tot massagerichte, voorbereidende HPLC. Als u kritische monsters moet zuiveren, kunnen wij u helpen een oplossing te vinden.
Productpagina's
Preparatieve LC-kolommen
Wilt u overschakelen van analytisch op prep, of weet u niet zeker welke fase u nodig hebt? Wij kunnen u helpen.
Bulksorbent
Wij kunnen u helpen bij het vinden van de juiste bulkmedia voor uw specifieke zuivering. Het maakt niet uit of u op zoek bent naar harsen op basis van polymeren of fasen op basis van silica, wij kunnen helpen.
Materiaal voor preparatieve HPLC-kolommen
Als u uw eigen kolommen wilt verpakken voor preparatieve HPLC, dan hebben wij een reeks opties voor zelfverpakkende hardware
Solventen voor preparatieve HPLC
De zuivering is de laatste stap in een proces. Het selecteren van het juiste solvent is belangrijk om de hoogste opbrengst te bereiken.
Voorbereidende instrumentatie
Ontdek ons assortiment van voorbereidende LC-instrumenten van Out-of-the-Box tot modulaire set-up, de beste optie voor uw toepassing.
Flash-instrumentatie
Ontdek ons assortiment aan Flash LC-instrumenten. Versnel uw zuivering met hoogwaardige instrumenten.
Geautomatiseerde flashchromatografie
Als u op zoek bent naar verschillende flash-patronen met een scala aan selectiviteiten, kunt u hier ons assortiment bekijken.
Wat is lagedrukchromatografie?
Het belangrijkste verschil tussen hogedruk- en lagedrukchromatografie is de hoeveelheid druk die op het monster wordt toegepast om de componenten te scheiden.
Hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) kan het gebruik van meerdere pompen vereisen en resulteert in een hoge resolutie. HPLC-monsters worden vaak niet verzameld voor verder gebruik, maar worden in plaats daarvan direct geanalyseerd in combinatie met andere technieken zoals massaspectrometrie.
Ter vergelijking: lagedrukvloeistofchromatografie (LPLC) gebruikt meestal slechts één pomp om de mobiele fase door de kolom te persen en resulteert in een lagere resolutie. Deze pomp past lage druk toe en dit type chromatografie wordt gebruikt voor preparatieve of zuiveringschromatografie om afzonderlijke componenten uit het monster te verkrijgen.