X-ray fluorescence spectroscopy (XRF)
Avantor X-ray fluorescence spectroscopy (XRF)
Avantor can provide you with the products and materials you need for to conduct X-ray fluorescence spectroscopy, or XRF, in your lab. Choose the products that work best for you from among our extensive selection.
X-ray fluorescence spectroscopy, or XRF, lets analysts obtain qualitative and quantitative information by measuring the fluorescent X-rays that are emitted from a sample when X-rays are projected onto the sample from an outside source. You can get the products and materials you need to for XRF spectroscopy from a single, trusted source.
Productcategorieën
Additieven voor fusie
Niet-natmakende additieven zoals bijvoorbeeld lithiumbromide en kaliumjodide werken als losmakende middelen die helpen voorkomen dat de boraatglazen aan het platinamateriaal blijven plakken.
Reagentia voor fusie
Spectromelt® -fluxen voor de bereiding van fusiemonsters. Merck biedt zowel lithiumboraten, Spectromelt® A als natriumboraten, Spectromelt® B10.
Reagentia voor fijnmalen en tabletteren
De Spectromelt® C-serie is speciaal ontwikkeld als hulpmiddel bij het fijnmalen en tabletteren. Bij de geautomatiseerde monstervoorbereiding van poedermonsters is de snelheid van de analyse een belangrijke factor.