Nieuwe microbiologie producten
VWR® MPP15: bereiding van voedingsbodems vereenvoudigen
De VWR mediabereider Premium 15 (MPP15) is uitgerust met alles wat de productie van voedingsbodems vereenvoudigt en versnelt. Het medium wordt effectief gemengd, gesteriliseerd en snel gekoeld tot de gewenste vultemperatuur. Het medium wordt voor het vulproces stabiel gehouden op de geselecteerde temperatuur. De MPP15 kan ook worden gebruikt voor het autoclaveren resp. de sterilisatie van kleine objecten en vloeistoffen in aparte containers of als verwarmingsbad.
Aanvullende informatie
VWR® automatische kolonietellers
Waarom zou u een automatische kolonieteller gebruiken?
Het automatisch tellen van kolonies biedt u consistentie, nauwkeurigheid, snelheid en efficiëntie.
Ons nieuwe assortiment automatische kolonietellers omvat units met een lage kostprijs voor het snel tellen van gietplaten, spreid- en spiraalplaten, tot geavanceerde, uitgebreide toepassingen en IQ/OQ.
Aanvullende informatie
T-Lab Eco: de economische laboratoriumautoclaaf
Tuttnauer heeft de T-Lab Eco speciaal ontwikkeld voor onderwijsinstellingen en onderzoeksinstellingen, met eenvoud en zuinigheid in gedachten.
Dit verticale vloermodel autoclaaf dekt de fundamentele behoeften voor algemene laboratoriumsterilisatie met als doel de productiviteit van uw laboratorium te verhogen, door de beste universele capaciteitsgrootte te combineren met de optimalisatie van middelen zoals water, stroom en bedrijfsduurresultaten.
Aanvullende informatie
Verbeter uw tellinganalyses met behulp van de CytoFLEX flowcytometer
Dankzij de geavanceerde optiek en fluïda van het CytoFLEX-platform kan het instrument kleine deeltjes tot 200 nm oplossen en bacteriën tot 0,5 µm tellen zonder dat er telkorrels nodig zijn. Bovendien kunnen fabrikanten dankzij de informatie over levensvatbaarheid en vitaliteit van de cellen tijd en geld besparen.
Aanvullende informatie
Draagbare MinION™ sequentieapparaten
Identificeer micro-organismen uit cultuurmonsters of complexe metagenomische monsters snel en karakteriseer deze volledig met behulp van betaalbare, draagbare MinION-sequentieapparaten.
Realtime analyse voor snelle toegang tot vervolgbare resultaten.
Aanvullende informatie
VWR® afsluitbare contactplaten (schroefdop)
Voor farmaceutische industrieën, met drievoudige steriele verpakking en afsluitbaar deksel, ideaal voor klimaatbeheersing van lucht, oppervlakken, handschoenen en overalls binnen afgezonderde ruimtes zoals isolators en cleanrooms. Verpakt in zakken van 5 platen.