Stevanato Group EZ-fill® vials van DWK Life Sciences
Gebruiksklare steriele vials zijn ontworpen om het ontwikkelingsproces van geneesmiddelen te versnellen en de operationele flexibiliteit bij aseptisch afvullen te verhogen.
Ideaal voor het ontwikkelingsproces van geneesmiddelen, van eerstelijnstests tot commercialisering, evenals de productie van kleine partijen.
Elimineer kosten, tijd en complexiteit die gepaard gaan met het reinigen van deeltjes, depyrogenering en sterilisatie door middel van gebruiksklare oplossingen voor vials.
Verbeter de productkwaliteit en patiëntveiligheid met gebruiksklare vials, verpakt in een secundaire verpakking die glas-op-glas-contact uitsluit.
Kortere doorlooptijd door het gebruik van 's werelds alom meest toegepaste gebruiksklare vialplatform, waarmee snelle schaalbaarheid van de ontwikkeling in een vroeg stadium tot commerciële productie gegarandeerd is.
Over Stevanato Group EZ-fill® vials
- Deeltjesvrije, gedepyrogeneerde en steriele vials in een nest en kuip of opgedeelde trays
- ISO 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R, en 20R vials, gemaakt van borosilicaatglas type 1, 51 expansieglas, met European Blowback
- De secundaire verpakking is ontworpen voor directe opname in aseptische vulprocessen en om glas-op-glas-contact te voorkomen voor een hogere patiëntveiligheid en productkwaliteit.
- Geneste configuraties, ontworpen voor directe opname in flexvulling-, robot- en combi-vulprocessen
- Trayconfiguraties, geschikt voor kleine partijen en inlinevulprocessen
- 's Werelds alom meest toegepaste gebruiksklare platform garandeert compatibiliteit met verschillende vul- en afwerkingsprocessen, waardoor multi-productlijnen kunnen worden gebruikt
Waarom Stevanato Group EZ-fill® vials?
Gebruiksklare primaire verpakkingen helpen om de ontwikkeling van geneesmiddelen te versnellen door de operationele flexibiliteit bij aseptisch afvullen te verhogen en een zet richting gepersonaliseerde medicijnen en biologische geneesmiddelen mogelijk te maken.
De Stevanato Group EZ-fill® vials helpen bij het stroomlijnen van handelingen door stappen zoals reiniging, depyrogenering en sterilisatie te elimineren zodat u zich kunt concentreren op uw kerncompetenties bij de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen.
Op laboratoriumschaal kunnen bedrijven vertrouwen op de Stevanato Group EZ-fill® vials om de betrouwbaarheid binnen het ontwikkelingsproces te verhogen door toegang mogelijk te maken tot kwaliteit op commerciële schaal tegen de kosten van de ontwikkelingsfase.
De Stevanato Group EZ-fill® vials zijn ook 's werelds alom meest toegepaste standaard voor gebruiksklare vials en hun toepassing in de vroege stadia van de ontwikkeling van geneesmiddelen zal de tijd, kosten en complexiteit van de toekomstige overgang naar productie op commerciële schaal verminderen.
Webinar
Van pijplijn tot patiënt: ontdek hoe gebruiksklare vials het ontwikkelingsproces van geneesmiddelen kunnen versnellen.
Meer informatie