Incubator kalibratie, reparatie en onderhoud
Goed en vakkundig onderhoud verlengt de levensduur van uw apparatuur aanzienlijk en vergroot tevens de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van uw analyseresultaten. Door gebruik te maken van de faciliteiten die Avantor Services u biedt ben u verzekerd van:
- Herleidbaarheid van de metingen en kalibraties naar (inter-)nationale standaarden
- Gebruik van de juiste instrumenten & meetapparatuur
- Technische bekwaam en gekwalificeerd personeel
- Nauwkeurige en integere registratie van uw data
Avantor Services werkt met de efficiëntie en expertise die gepaard gaan met een jarenlange ervaring aangaande onderhoud, reparaties & kalibraties van incubatoren.
(oa. VWR Private label, Binder, Thermo Scientific Hereaus, Memmert, e.a)
Het onderhoud wordt uitgevoerd door gekwalificeerde service engineers van Avantor Services conform de Avantor SOP welke o.a. bestaat uit:
- Controle van de elektrische aansluitingen
- Controle van de veiligheidsthermostaat
- Kalibratie van de temperatuur en justeren indien noodzakelijk
- Reiniging van het elektronische compartiment
- Controle van de rubber afdichtingen
- Controle van de temperatuursensoren
- Originele onderdelen
Additioneel voor CO2 incubatoren:
- Kalibratie van het CO2-gehalte en justeren indien noodzakelijk
- Vervangen van CO2-filter indien aanwezig en in samenspraak met de klant
- Prijs van de filter is niet inbegrepen bij het standaard onderhoud
Optioneel:
- Kalibratie en justeren O2-gehalte
- IQ/OQ
- Uitgevoerd conform SOP van de producent / klant
- Geaccrediteerde eenpunts- en meerpuntskalibratie van de klimaatkamer
- NEN 3140 test (elektrische veiligheid)
- EN ISO/IEC 17025-geaccrediteerde metrologisch herleidbare kalibraties, bekijk hier ons EN ISO/IEC 17025 accreditatiecertificaat
- Kalibratiecertificaat met een gecombineerd ILAC RvA-kenmerk, bekijk hier onze RvA K109 scope
- Herleidbare meetresultaten naar nationale en internationale standaarden