Analyse en detectie van sporenmetalen
Bij de analyse van metalen wordt het elementair bewijs nu verzameld van de minuscuulste sporen in de bereiken ppm, ppb en ppt met verfijnde instrumenten zoals AAS, ICP-OES of, recentelijker, ICP-MS.
Meer dan alleen maar kijken — de moderne laboratoriumonderzoeker kan zelden een monster direct analyseren zonder een geschikte voorbehandeling. Het monster moet eerst vakkundig worden opgelost, afgebroken of gesmolten. Alle gebruikte hulpreagentia moeten deze taken uitvoeren, maar in de uiteindelijke analyse onzichtbaar zijn.
VWR Chemicals en J.T.Baker®-standaarden en -reagentia zijn speciaal geproduceerd om die blanco achtergrond te bieden, zodat u zelfs de meest lastige gevallen kunt oplossen.
- Chemicaliën voor monstervoorbereiding voor sporenanalyse
- Standaarden voor kalibratie
- Apparatuur voor sporenanalyse
- Gerelateerde documenten voor de bepaling van sporenmetalen
Chemicaliën voor monstervoorbereiding
Hoogzuivere en ultrazuivere zuren
Een volledig assortiment zuren van hoge zuiverheid met maximaal toegelaten verontreinigingsniveaus in ppb en ppt, essentieel bij toepassingen op ultra-sporenanalyse.
ARISTAR®-zuren voor sporenanalyse
Deze zeer zuivere zuren zijn essentieel bij de monstervoorbereiding voor de analyse van sporenmetalen met maximaal toegestane verontreinigingen in ppm en ppb
Fluxen voor XRF
Gebruikt voor de analyse van stenen, metalen, keramiek en cement. Afbraak door fluxing is een veelgebruikte monstervoorbereidingsstap voor XRF.
Kwikbepaling
Kwik is een van de meest toxische en giftige zware metalen in het milieu. De bepaling door AAS wordt vaak gebruikt in verschillende sectoren zoals de voedings- en milieu-industrie en de farmaceutische industrie.
Analytische zuren
VWR Chemicals & Merck bieden reagentia, waaronder zuren, logen en zouten, die geschikt zijn voor vele anorganische en analytische toepassingen. In de specificaties worden gegarandeerde maximumwaarden voor onzuiverheden vermeld en zij zijn voor 99% uit voorraad leverbaar.
Analytische alkalis en logen
VWR Chemicals & Merck alkaliën voor vele anorganische en analytische toepassingen.
VWR chemische alkaliën voor allerlei anorganische en analytische toepassingen.
Analytische zouten
Analytische zouten worden vervaardigd onder strikt gecontroleerde omstandigheden, meestal in Europa.
Supelco® Suprapur zouten
Anorganische zouten van hoge zuiverheid voor monstervoorbereiding, geproduceerd onder strikte voorwaarden in clean room-ruimtes.
Standaarden voor kalibratie
AAS-standaarden 1000 mg/l
Een compleet assortiment met 66 AAS-standaarden bij 1000 mg/l, leverbaar in verpakkingen van 100 en 500 ml, traceerbaar naar NIST en geleverd met analysecertificaat (CoA)
ICP- en ICP-MS-standaarden
Een compleet assortiment standaarden bij 10, 1000 en 10.000 mg/l, leverbaar in verpakkingen van 100 en 500 ml, traceerbaar naar NIST en geleverd met analysecertificaat
ICP- en ICP-MS-standaarden met meerdere elementen
Een compleet assortiment oplossingen met meerdere elementen voor gebruik als interne standaard of voor een perfecte apparatuurkalibratie, traceerbaar naar NIST en geleverd met analysecertificaat.
Aangepaste standaardoplossingen met meerdere elementen
VWR biedt in samenwerking met CPAchem een aangepaste service aan, waarmee u uw eigen componenten kunt definiëren en de standaard aan uw specifieke toepassing kunt aanpassen.
Standaarden voor ionenuitwisselingschromatografie
Groot assortiment bestaande uit 54 elementen bij 1000 mg/l, te gebruiken met voedsel en drank, op milieutechnisch, farmaceutisch en biowetenschappelijk gebied en nog veel meer.
Supelco® ICP-, AAS- en IC-standaarden
Voor geaccrediteerde testlaboratoria is het gebruik van gecertificeerde referentiematerialen (CRM's) voor kalibratie vereist volgens ISO/IEC 17025.
Apparatuur voor sporenanalyse
Waterzuivering
VWR®-waterzuiveringssystemen zorgen voor een zuivere watertoevoer...
Homogenisator/mixers
Mixers, homogenisatoren en molens voor monstervoorbereiding...
Roerders
Magnetische roerders, roerders met verwarmingsplaat en hooggeplaatste roerders, plus roerstaven en toebehoren...
Weegschalen
Micro-, analytische, precisie- en vochtbepalingsbalansen...
Flesdispensers
Nauwkeurige dosering, van reagensflessen tot flesdopburetten voor titratie...
What is Atomic Spectroscopy?
Atomic spectroscopy lets analysts determine the composition of liquid or solid samples by measuring the amount of light absorbed by atoms and ions in the material at specific wavelengths. By applying electromagnetic radiation to a compound, it puts atoms in the sample into an excited state. As they return to their original condition, they emit energy as light. By measuring the wavelength and intensity of the emitted light, analysts can identify the atoms in the sample.