Nieuws
New range of disposable nitrile and latex gloves
New gloves lines meeting the stringent quality standards of Avantor and all critical market and regulatory requirements.
VWR-succesverhaal
VWR, onderdeel van Avantor, hielp een internationaal bedrijf zijn ongevallencijfers te verlagen en geld te besparen door standaardisatie op verschillende locaties.
Avantor and 3M
Working together to help the Pharmaceutical Industry, standardise, consolidate, drive efficiencies and reduce total cost of ownership. See the video.
Microflex® 93-260 wegwerpbare nitril- en neopreenhandschoenen met dubbele coating
Dunste wegwerpbare handschoen, chemisch resistent, synthetisch samengesteld
SecureFit™ 600-oogbescherming voor beter zicht en meer comfort
Zie niet langer op tegen veranderingen!
De uvex pheos CX2-veiligheidsbril levert uitstekende prestaties
Geschikt voor de meeste disciplines
De nieuwe VWR-catalogus met industriële veiligheidsoplossingen is nu verkrijgbaar!
Vraag een gratis exemplaar aan of download de PDF
VWR® CHF5CB-overalls
Lever niet in op comfort of veiligheid
Lockout Tagout (LoTo)
Beschermt werknemers tegen de gevaren van bewegende apparaten en elektriciteit
EN374-3:2003 wordt aan het einde van het jaar vervangen door EN16523-1
Beide methoden zijn gelijkwaardig, maar de vereisten zullen aanzienlijk veranderen. Het aantal chemicaliën op de lijst stijgt van 12 naar 18 en het bekersymbool wordt vervangen door 3 categorieën van een erlenmeyerpictogram.