Laboratoriumkoelkasten en -vriezers - NIEUW
VWR heeft een assortiment laboratoriumkoelkasten en -vriezers die veilig, betrouwbaar en energiezuinig zijn.
Laboratoriumkoelkasten en -vriezers bieden een veilige, betrouwbare opslag van vluchtige of ontvlambare stoffen, reagentia, chemicaliën, gif en monsters. Het vonkvrije interieur zorgt voor een kleinere kans op interne explosies.
Als u een koelkast of vriezer gaat kopen, moet u niet alleen bedenken hoe groot deze moet zijn en waar deze komt te staan, maar ook hoeveel legplaten u nodig hebt, welk type deur erin moet zitten, naar welke kant de deur opent en hoe geavanceerd het alarm moet zijn. VWR biedt koelkasten en vriezers voor alle temperaturen en capaciteiten, met gerelateerde verbruiksartikelen van alle grote merken en ons eigen VWR Collection-assortiment.
Productselectie
Koelkasten
Voor koelkasten in het laboratorium zijn temperatuurnauwkeurigheid en veiligheid bij het gebruik van oplosmiddelen van groot belang...
Diepvriezers
Een verscheidenheid aan vormen, afmetingen en temperaturen, een antwoord op de vraag van elke klant