Dispensette® S en Dispensette® S Organic
Veilig doseren van agressieve chemicaliën
Dispensette® S
Dispensette® S ondersteunt een zeer groot aantal toepassingen voor de dosering van agressieve reagentia zoals geconcentreerde zuren en basen
Aanvullende informatie
Dispensette® S Organic
Dispensette® S Organic is ideaal voor het doseren van organische oplosmiddelen.
Aanvullende informatie
BRAND is sinds 1968 een pionier op het gebied van flesdopdispensers. De Dispensette® wordt erkend als het topmodel op de markt. De laatste generatie, Dispensette® S, biedt nieuwe functies voor veilig gebruik en bewezen duurzaamheid in zware werk- en mediaomstandigheden.
Veiligheidsvoorzieningen
- Een afgifteklep met veiligheidskogel die wordt afgesloten als er geen afgiftebuis is gemonteerd
- Vulventiel: olijfvormig zodat de vulbuis steviger wordt vastgezet
- De scharnier- of schroefdop zit niet in de weg bij het doseren
- De nieuwe afgiftebuis kan eenvoudig worden vastgezet. Leverbaar met of zonder retourdoseerventiel
- De optionele, lange, flexibele en uitbreidbare afgiftebuis zorgt voor een snelle en nauwkeurige seriële dosering, zelfs in smalle reageerbuizen
Veiligheidsinformatie - behandeling van gevaarlijke stoffen
Veiligheidsinformatie - behandeling van gevaarlijke stoffen en veel andere nuttige informatie zijn beschikbaar in het technische handboek voor volumetrische metingen.