Naftaleen, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ100
01422-1G
01422-1GEA 43.8 EUR
01422-1G
Naftaleen, Supelco®
Naftaleen
Formule: C₁₀H₈
Kookpunt: 218 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 79…82 °C
Dichtheid: 1,145 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001742
CAS nummer: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
UN: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=577bca5b152bd40b8d2301f590f3bdb28ac470ad&vid=00154cb6f0a0fbb59a3d87a378673ab323d6c93a&prid=web&clid=SAPDAM