Cyclohexanon, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
Synoniemen: Pimelic Ketone
MQ100
02482-1ML
02482-1MLEA 27.3 EUR
02482-1ML
Cyclohexanon, Supelco®
Cyclohexanon
Formule: C₆H₁₀(=O)
MW: 98.14 g/mol
Kookpunt: 155.6
Smeltpunt: –31 °C
Dichtheid: 0.9478 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 43
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001625
CAS nummer: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN: 1915
ADR: 3 III
Bereik: 01-2119453616-35
Merck Index: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d89d6924680f016372734a8ebd76191e1ff2e434&vid=8e1ce4e66c6afeb55524b933c69d7d0b995b9817&prid=web&clid=SAPDAM