Wright's stain solution_SC
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
Synoniemen: Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright's eosin methylene blue
1.01383.0500 1.01383.2500 1.01383.1022 1.01383.9180 1.01383.9025
1.01383.0500EA 32.1 EUR
1.01383.0500 1.01383.2500 1.01383.1022 1.01383.9180 1.01383.9025
Wright's stain solution_SC
Wright's stain
Wordt gebruikt voor het kleuren van bloed, beenmerguitstrijkjes en klinische cytologische monsters
De kleuringsmethode volgens Wright is een van de standaardtechnieken bij hematologische diagnostische procedures. Net als de eosine-methyleenblauw-oplossing van Leishman en de eosine-methyleenblauw-oplossing van May-Grünwald, wordt het gebruikt voor het kleuren van bloed- en beenmerguitstrijkjes en klinische cytologische monsters. De eosine-methyleenblauw-oplossing van Wright is een IVD/CE-product en 500 ml is voldoende voor het kleuren van maximaal 1600 objectglaasjes in Hellendahl-cellen.
Dichtheid: 0.80 g/cm3 (20 °C)
Vlampunt: 9,7°C
MDL Nummer: MFCD00082143
CAS nummer: 68988-92-1
UN: 1230
ADR: 3 (6.1) II
IVDLogo
Order Now
Specification Test Results
Geschiktheid voor microscopie (bloeduitstrijkje) slaagt voor de test
Erythrocyten roze tot bruinachtig
Nuclei blauw-violet
Eosinofiele korrels rood tot roodbruin
Neutrofiele korrels licht violet
Lymphocyte cytoplasm blauw