L(+)-Arginine voor de biochemie, Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01542.0100 1.01542.1000 1.01542.9010
1.01542.0100EA 60.6 EUR
1.01542.0100 1.01542.1000 1.01542.9010
L(+)-Arginine voor de biochemie, Millipore®
L(+)-Arginine
Formule: C₆H₁₄N₄O₂
Kookpunt: 368 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 238 °C
Dichtheid: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002635
CAS nummer: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785