Kiezelgel, granulated 1 - 3 mm drying agent, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01969.1000 1.01969.5000 1.01969.9025
1.01969.1000EA 99.55 EUR
1.01969.1000 1.01969.5000 1.01969.9025
Kiezelgel, granulated 1 - 3 mm drying agent, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Kiezelgel
Droogmiddel, geschikt voor desiccatoren, om water te verwijderen en voor het drogen van de meeste gassen en vloeistoffen (met uitzondering van sterk zure en basische gassen, organische oplosmiddelen of basische vloeistoffen). Het product bevat ijzerzouten als indicator. De kleur verandert van oranje naar kleurloos bij ongeveer 7/10 g geadsorbeerde H2O/100 g silicagel. Regeneratie kan zo vaak als nodig worden uitgevoerd bij 130-140 °C in een droogoven gedurende drie uur.
  • Niet-toxisch
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues.
Formule: SiO₂
Smeltpunt: > 1000 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
Order Now
Specification Test Results
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity) ≥ 25.0 %
Loss on drying (140 °C) ≤ 2.0 %
Bulk density about 70