Dipslides voor oppervlakken en vloeistoffen, Envirocheck®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1.02137.0001 1.02139.0001 1.02147.0001 1.02149.0001 1.02136.0001
1.02137.0001EA 44.3 EUR
1.02137.0001 1.02139.0001 1.02147.0001 1.02149.0001 1.02136.0001
Dipslides voor oppervlakken en vloeistoffen, Envirocheck®
Media voor microbiologie Geprepareerde media voor microbiologie
Envirocheck ® contactslides worden vaak gebruikt voor het controleren van CCP's (critical control points) binnen de HACCP (Hazardous Analytical Critical Control Points) voor de controle van de microbiologische hygiëne van oppervlakken in productielijnen en apparatuur. Deze slides kunnen ook gebruikt worden om de microbiologische hygiëne van vloeistoffen te controleren. Het gebruik van verschillende media op de contactslides maakt de detectie van organismen in vloeistoffen en op oppervlakken mogelijk. Deze slides bieden semikwantitatieve resultaten voor 5 verschillende parameters. De eenvoudige incubatie in de Cultura® mini-incubator zorgt voor een flexibele werkomgeving doordat deze ook de benodigde werkruimte vermindert. Elk agarstaafje is beschermd tegen verontreiniging voor en na de monstername dankzij de kunststoffen buizen.
  • Flexibel agarstaafje maakt zelfs monstername op moeilijk bereikbare plekken mogelijk
  • Gebruiksvriendelijk
  • Beschermd tegen verontreiniging
  • Opslag bij <15°C
  • De vervaldatum staat op elke doos vermeld
Verpakking: 10 slides/doos