TLC and HPTLC plates, cellulose, unmodified and modified layers
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1.05552.0001 1.05565.0001 1.05574.0001 1.05577.0001 1.05579.0001 1.05632.0001 1.05716.0001 1.05718.0001 1.05725.0001 1.05728.0001 1.05730.0001 1.05786.0001 1.05787.0001 1.15035.0001 1.15036.0001 1.16092.0001
1.05552.0001EA 276 EUR
1.05552.0001 1.05565.0001 1.05574.0001 1.05577.0001 1.05579.0001 1.05632.0001 1.05716.0001 1.05718.0001 1.05725.0001 1.05728.0001 1.05730.0001 1.05786.0001 1.05787.0001 1.15035.0001 1.15036.0001 1.16092.0001
TLC and HPTLC plates, cellulose, unmodified and modified layers
TLC-platen
Ongemodificeerde celluloseplaten voor analyse van polaire stoffen.
Cellulose is een organische sorbent dat bijzonder geschikt is voor de scheiding van hydrofiele stoffen via partitiechromatografie. Typische toepassingen zijn analyses van aminozuren, koolhydraten, fosfaten, nucleïnezuren en nucleïnezuurderivaten.
Celluloseplaten van Merck worden geleverd als klassieke TLC-platen of als HPTLC-platen voor veeleisende high-performance scheidingen.