PLC-platen, kiezelgel 60, ongemodificeerd en gemodificeerd, glas
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1.05434.0001 1.05717.0001 1.05744.0001 1.05745.0001 1.13792.0001 1.13793.0001 1.13794.0001 1.13894.0001 1.13895.0001
1.05434.0001EA 1620 EUR
1.05434.0001 1.05717.0001 1.05744.0001 1.05745.0001 1.13792.0001 1.13793.0001 1.13794.0001 1.13894.0001 1.13895.0001
PLC-platen, kiezelgel 60, ongemodificeerd en gemodificeerd, glas
TLC-platen
PLC-platen (chromatografieplaten met preparatieve laag) zijn gebaseerd op dezelfde beproefde Merck silica-bindmiddeltechnologie als analytische TLC platen. De platen zijn verkrijgbaar met lagen ongemodificeerde kiezelgel of RP-18 gemodificeerde silicagel met diverse laagdikten variërend van 500 µm tot 2000 µm, met of zonder fluorescentie indicator en met glazen achterzijde.
  • Maakt laden van een groot aantal monsters mogelijk
  • Scheiding en zuivering in hoeveelheden van mg tot g
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable