TLC- en GLP-platen, kiezelgel 60, ongemodifiëerd, glazen platen
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
1.05626.0001EA 330 EUR
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
TLC- en GLP-platen, kiezelgel 60, ongemodifiëerd, glazen platen
TLC-platen
TLC-platen, ongemodificeerde kiezelgel 60
Merck kiezelgel 60 met een uniek polymeerbindmiddel, dat zorgt voor een uniform en hard oppervlak dat niet snel barst of blaasjes vormt. De gladde en extreem dichte plaatcoating zorgt voor smalle stroken en een maximale scheidingsefficiëntie bij minimale achtergrondruis. Laagdikte 250 µm, deeltjesgrootte 10 tot 12 µm. Twee anorganische fluorescentie-indicatoren voor UV-detectie van kleurloze substanties.
TLC-platen, concentratiezone
Deze platen zijn gebaseerd op verschillende adsorptie-eigenschappen van twee silica-adsorptiemiddelen: een inertMore Product Information