Extran®-reinigers voor wasmachines (AP), Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1.07558.2000 1.07558.9025 1.07559.2500 1.07559.9010 1.07559.9025 1.07561.2500 1.07561.9010 1.07561.9025 1.07563.2000 1.07563.9010 1.07563.9025 1.07570.2000 1.07570.9025 1.07558.9010 1.40006.2500 1.40006.9010 1.40006.9025 1.40006.5000 1.40118.2500 1.40118.5000 1.40118.9010 1.40118.9025 1.07559.5001 1.07561.5001 1.40006.5001 1.40118.5001
1.07558.2000EA 157.5 EUR
1.07558.2000 1.07558.9025 1.07559.2500 1.07559.9010 1.07559.9025 1.07561.2500 1.07561.9010 1.07561.9025 1.07563.2000 1.07563.9010 1.07563.9025 1.07570.2000 1.07570.9025 1.07558.9010 1.40006.2500 1.40006.9010 1.40006.9025 1.40006.5000 1.40118.2500 1.40118.5000 1.40118.9010 1.40118.9025 1.07559.5001 1.07561.5001 1.40006.5001 1.40118.5001
Extran®-reinigers voor wasmachines (AP), Supelco®
Reinigingsmiddelen Detergenten en oppervlaktereinigers
Een reeks reinigers, voor vaatwassers, die ontwikkeld zijn om te voldoen aan de reinigingsvereisten voor glaswerk en klein instrumentarium in het laboratorium.
  • Prevents carry-over of residues to the next analysis
  • Chlorine-free
Deze producten zijn met leidende instrumentfabrikanten ontwikkeld en geschikt voor gebruik in laboratoriumwasmachines. De Extran®-producten zijn uitgebreid getest op hun effectiviteit en geringe schuimvorming. Het is raadzaam om na het reinigingsproces de basische reinigers te neutraliseren met een zure spoeling. De basischeMore Product Information