Bufferoplossingen, gebruiksklaar, waarnaar wordt verwezen bij 20 °C, CertiPUR®, Supelco®

Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

1.01645.1000 1.07294.1000 1.07827.1000 1.09432.1000 1.09433.1000 1.09433.9010 1.09434.1000 1.09435.1000 1.09435.9010 1.09436.1000 1.09437.1000 1.09438.1000 1.09438.9010 1.09439.1000 1.09439.9010 1.09460.1000 1.09461.1000 1.09461.9010 1.09462.1000 1.09435.4000 1.09438.4000 1.09439.4000 1.09461.4000 1.99022.4000 1.09433.4000 1.09437.4000 1.09460.4000
1.01645.1000EA 62 EUR
1.01645.1000 1.07294.1000 1.07827.1000 1.09432.1000 1.09433.1000 1.09433.9010 1.09434.1000 1.09435.1000 1.09435.9010 1.09436.1000 1.09437.1000 1.09438.1000 1.09438.9010 1.09439.1000 1.09439.9010 1.09460.1000 1.09461.1000 1.09461.9010 1.09462.1000 1.09435.4000 1.09438.4000 1.09439.4000 1.09461.4000 1.99022.4000 1.09433.4000 1.09437.4000 1.09460.4000
Bufferoplossingen, gebruiksklaar, waarnaar wordt verwezen bij 20 °C, CertiPUR®, Supelco®
Buffers pH-buffers

Materialen voor het nauwkeurig kalibreren en bewaken van pH-meters.


  • Traceerbaar volgens primaire NIST-standaard en PTB - afwijking maximaal ±0,01 (behalve pH 10 met ±0,02)
  • Grotere formaten van 4 l en 10 l in gebruiksvriendelijke Titripac®-verpakking die contaminatie voorkomt
  • Referentietemperatuur: +20 °C, met uitzondering van 1.99022.4000 die 25 °C is


Gemeten in een onafhankelijk gecertificeerd kalibratielaboratorium voor de meting van de pH-waarde (DKD-K-14301).


Verpakking: Plastic bottles (1 L) or PE/aluminium Titripac® pack (4 and 10 L).

Order Now

Specificaties

M-Clarity quality level MQ100 MQ300 MQ100 MQ300
Environmentally Preferable Duurzame verpakking Duurzame verpakking Duurzame verpakking

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR