Testsets, Kopertest voor Spectroquant®, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1.14767.0001
1.14767.0001EA 160.54 EUR
1.14767.0001
Testsets, Kopertest voor Spectroquant®, Supelco®
Milieutestkits
Alle Spectroquant®-testkits kunnen worden gebruikt met de Prove spectrofotometers en Nova 60/60A-instrumenten. Tests kunnen niet alleen worden gebruikt met spectrofotometers van Merck, maar ook met fotometers en spectrofotometers van andere leveranciers (programmeerdetails op aanvraag beschikbaar).
  • Zeer stabiele, gebruiksklare reagensmengsels in een gebruiksvriendelijk ontwerp
  • Vrije selectie van de juiste celindeling volgens het meetbereik
  • Lange gebruiksduur van maximaal 3 jaar - bij kamertemperatuur
  • Automatische selectie van de juiste methode met behulp van AutoSelector-barcode-identificatie
Opmerking: het in de onderstaande tabel opgegeven bereik verwijst naar de Prove- en Nova-instrumenten. Voor sommige testkits kan het meetbereik beschikbaar zijn voor de Spectroquant® Multy- en Move 100-instrumenten lager zijn.
For the determination of the total content of copper, please use the Crack Set (1.14687.0001) before the photometric procedure.
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100