Visuele kleurenkits, chloortest, MColortest™, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1.14670.0001 1.14801.0001 1.14826.0001 1.14976.0001 1.14979.0002 1.14977.0002 1.18326.0002 1.14803.0002 1.14434.0001
1.14670.0001EA 35.14 EUR
1.14670.0001 1.14801.0001 1.14826.0001 1.14976.0001 1.14979.0002 1.14977.0002 1.18326.0002 1.14803.0002 1.14434.0001
Visuele kleurenkits, chloortest, MColortest™, Supelco®
Milieutestkits
Test kits for quick, semi-quantitative analysis in situ, without the expense of transporting samples to the laboratory. Simple step by step illustrated instructions mean the kits can be used without special chemical training.
  • Resultaten binnen ongeveer 1 minuut
  • Gebruiksvriendelijk
  • Toepassingsgerichte meetbereiken
  • Draagbaar
  • Er is een reeks voordelige navulverpakkingen (RP) verkrijgbaar
MQuant® met kleurenschijfvergelijker
Met behulp van de comparatorschijf zijn deze testkits bijzonder geschikt voor de analyse van troebel en gekleurd water. De comparator disc is een praktisch en robuust kleurvergelijkingsapparaat dat betrouwbare metingen levert, zelfs in vochtige omgevingen. Ideaal voor monsters met een gemiddelde tot hoge concentratie in toepassingen variërend van het testen van flessenwater tot afvalwater en andere industriële watertesten.
MQuant® titrimetric and colorimetric methods
Dit assortiment bestaat uit zowel titrimetrische als colorimetrische tests voor gemiddelde concentraties. Met de uitgebreide reeks beschikbare testparameters zijn deze snelle tests de voorkeursmethode voor aquaria, viskwekerijen, aquatische ecologie, milieu, en koel- en boilerwateranalyse.
MQuant® met kleurenkaartvergelijker (MCC)
Door gebruik te maken van cuvetten met een lange lichtweg, zijn de MQuant® (MCC) testkits bijzonder geschikt voor het meten van lage ionenconcentraties (sommige zelfs 0,005 mg/L). Deze testkits zijn bijzonder geschikt voor het analyseren van drinkwater, bronwater, gezuiverd en mineraalwater, evenals koel- en ketelwater.
Onderstaande tabel geeft aan welk meetsysteem wordt gebruikt voor welke test; zie onder de kolom 'Type'
MCD=MColourtest™-comparatorschijf
MCC=MColourtest™-comparatorkaart
MTC=MColourtest™-titratie en colorimetrie
Leveringsinformatie: Elke testkit bevat alle benodigde reagentia, reactiecuvetten, een kleurvergelijkingskaart of kleurschijf en uitgebreide gebruiksinstructies.
Verpakking: RP=navulverpakkingen