2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid, Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Synoniemen: BES, 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonic acid, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.15228.0025 1.15228.9010 1.15228.0250
1.15228.0025EA 87.7 EUR
1.15228.0025 1.15228.9010 1.15228.0250
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid, Millipore®
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid
Formule: C₆H₁₅NO₅S
Kookpunt: 405 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 152…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007533
CAS nummer: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5