Teststrips, glucosetest, Reflectoquant®, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1.16720.0001
1.16720.0001EA 80.9 EUR
1.16720.0001
Teststrips, glucosetest, Reflectoquant®, Supelco®
Milieutestkits
Test strips for the reflectometers RQflex® 10, RQflex® 10 plus and RQflex® 20.
  • Testkits voor betrouwbare, gedocumenteerde kwantitatieve resultaten
  • Barcodekalibratie
  • Lage analysekosten
  • Teststrips met zeer geringe hoeveelheden chemicaliën - eenvoudig weg te werpen