Chirale kolommen, ChiraDex®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1.50117.0001 1.51333.0001 1.51000.0001
1.50117.0001EA 489 EUR
1.50117.0001 1.51333.0001 1.51000.0001
Chirale kolommen, ChiraDex®
Kolommen voor chromatografie
ChiraDex® is een veelzijdige HPLC-kolom die wordt gekenmerkt door een brede enantioselectiviteit en die kan worden gebruikt voor het scheiden van optische isomeren van een groot aantal verschillende stofklassen. ChiraDex® is gebaseerd op bèta-cyclodextrine die covalent is gekoppeld aan bolvormige deeltjes van silica en uiterst geschikt is voor het chiraal scheiden van koolwaterstoffen, steroïden, fenolesters en derivaten, aromatische aminen en heterocycli met 5- tot 7-ringen. Eenvoudig samengestelde RP-eluenten kunnen in de meeste scheidingen worden gebruikt.
De LiChroCART®-patronenMore Product Information