Bufferoplossingen in zakjes, Certipur®, Supelco®

Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001 1.99016.0001 1.99064.0001
1.99001.0001EA 74.93 EUR
1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001 1.99016.0001 1.99064.0001
Bufferoplossingen in zakjes, Certipur®, Supelco®
Buffers pH-buffers

Voor de kalibratie van pH-meters.


  • Handige 30 ml-zakjes - eenmalig gebruik per zakje - geen gevaar voor verontreiniging
  • Oplossingen zijn altijd vers en klaar voor gebruik
  • Batch traceerbaar naar SRM van NIST en PTB
  • Referentietemperatuur van +25 °C
  • Nauwkeurig: afwijking is max. ±0,015 pH-eenheden


pH value is measured with a combined glass electrode after 5-point calibration according to DIN 19268 with reference buffer solutions according to DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph. Eur. and USP.

Limited Time Sale

Select items below are currently on sale

Order Now

Specificaties

M-Clarity quality level MQ100
Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR