Bajonetfilter voor halfgelaatsmaskers X-plore® 3300/3500 en volgelaatsmasker X-plore® 5500
Leverancier: Dräger
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
6738001 6738002 6738011 6738353 6738354 6738391 6738875
111-0428EA 36.9 EUR
111-0428 111-0427 111-0423 111-0422 111-0421 111-0418 111-0911
Bajonetfilter voor halfgelaatsmaskers X-plore® 3300/3500 en volgelaatsmasker X-plore® 5500
Ademhalingsmaskers Herbruikbare maskers Maskerfilters
De X-plore®-serie met dubbele filters en bajonetaansluitingen biedt een perfecte combinatie van comfort en functionaliteit. De filters zijn geschikt voor de halfgelaatsmaskers Dräger X-plore® 3300/3500 en volgelaatsmaskers X-plore® 5500.
  • Witte deeltjesfilters voor eenvoudige identificatie
  • Voortreffelijke gebruikersveiligheid doordat ze onder kleppen kunnen gedragen worden
  • 'R'-classificatie: hergebruik toegestaan
  • Robuuste filter met blauwe kunststof ABS-behuizing met veilige bajonetaansluiting, zodat u de filter altijd stevig kunt plaatsen
EN 14387/2000More Product Information