Stofmaskers, voor eenmalig gebruik, FFP2/FFP3, serie 3000 AIR
Leverancier: Moldex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
3405 3505 3305 320501 3255
111-0542EA 71.7 EUR
111-0542 111-0593 111-0592 111-1581 111-1582
Stofmaskers, voor eenmalig gebruik, FFP2/FFP3, serie 3000 AIR
Ademhalingsmaskers Wegwerpmaskers Stofmaskers
Deze maskers zijn leverbaar in twee maten, met en zonder ventiel, in een versie voor eenmalig of herhaald gebruik.
  • Vouwfilter technologie met een 260% groter filteroppervlak
  • Lagere ademweerstand
  • Reducering van totale maskerverbruik
  • ActivForm®: past zich automatisch aan gezichtsvorm aan
  • DuraMesh®-omhulsel: vormbehoudend en langere levensduur
  • Makkelijk op en af te zetten door clipsluiting en verstelbare draagband
Certificaten: EN 149