Volgelaatsmaskers tegen gassen, dampen en stof; 9000-serie
Leverancier: Moldex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
900101 900201 900301 9006 9432
111-0709EA 214 EUR
111-0709 111-0708 111-0707 111-0704 111-1188
Volgelaatsmaskers tegen gassen, dampen en stof; 9000-serie
Ademhalingsmaskers Herbruikbare maskers Volgelaatsmaskers
Uiterst lichtgewicht volgelaatsmasker (slechts 360 g) vervaardigd van zacht TPE-materiaal.
  • Frameloze panoramische lens
  • Eenvoudige toegang en gemakkelijk te verwijderen
  • Eenvoudig onderhoud en reiniging, geen gereedschap vereist
  • Met EasyLock®-filtersysteem (geen extra adapters of onderdelen nodig) of met EN 148-1-connectoren
Certificaten: EN 136:1998, CL2