Oordoppen voor éénmalig gebruik, 1100/1110
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1100 1110
111-1021EA 60.9 EUR
111-1021 111-1022
Oordoppen voor éénmalig gebruik, 1100/1110
Oordoppen Oordoppen voor eenmalig gebruik
Zachte, gladde, vuilafstotende oordoppen van schuimstof, passen zich aan de unieke vorm van elk oor aan, voor een optimale gehoorbescherming.
  • Helder oranje om zichtbaarheid te vergroten
  • Kan worden gecombineerd met oorkappen
  • Leverbaar met koordje, voor eenvoudig en snel verplaatsen en verwijderen
De spits toelopende vorm zorgt voor een comfortabele pasvorm voor elke gehoorgang.
SNR: 37 dB.
EN 352-2
Certificaten: EN 352-2.
Opgelet: * Eén maat voor iedereen.