Veiligheidsbril, uvex pheos
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
9192.215 9192.225 9192.725 9192.785 9192.881 9192.385 9192.485 9192.745 9192.285 9192.080
111-1245EA 26.5 EUR
111-1245 111-1246 111-1248 111-1252 111-1259 111-1247 111-1692 111-1877 111-1876 UVEX9192.080
Veiligheidsbril, uvex pheos
Brillen
Dankzij de supravision HC-AF coatingtechnologie is de uvex pheos lens zeer krasbestendig aan de buitenzijde en beschikt over een permanente antidamplaag aan de binnenkant.
  • Biedt 100% UV-bescherming
  • Bescherming bovenkant
  • Verbeterde ventilatie
  • Stevige scharnieren
  • PPE-compatibiliteit (oorkappen, veiligheidshelmen en stootkappen)
Certificaten: EN 166, EN 170