Herbruikbare halfgelaatsmaskers, 6500
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
6503QL-E 6502QL-E 6501QLD
111-1666EA 49.7 EUR
111-1666 111-1664 111-1661
Herbruikbare halfgelaatsmaskers, 6500
Ademhalingsmaskers Herbruikbare maskers Halfgelaatsmaskers
Reusable, overmoulded, low profile designed masks offer a wide field of vision. They are compatible with 3M™ welding/grinding shields and low in maintenance with minimal parts and crevices.
  • Lichtgewicht siliconen gezichtsafdichting zorgt voor comfort en stabiliteit met een zachte maar stevige afdichting die zijn vorm behoudt in warme omgevingen
  • Verstelbaar hoofddeel met in drie maten verstelbare hoofdsteun en duurzame banden zorgt voor een comfortabele pasvorm
  • Flexibel bajonetsysteem (3M Bayonet Connection™) voor aansluiting met verschillende 3M™-filters
More Product Information