Veiligheidshelm, uvex pheox IES
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
9772.040 9772.140 9772.240 9772.340
111-1878EA 21 EUR
111-1878 111-1907 111-1908 UVEX9772.340
Veiligheidshelm, uvex pheox IES
Hoofdbescherming Veiligheidshelmen
Deze helm heeft het IES (Integrated Eyewear System) dat ervoor zorgt dat gebruikers de pheox veiligheidsbril aan de helm kunnen bevestigen. De veiligheidsbril kan in de uvex pheox helm naar boven geduwd worden of tot op de neus naar beneden getrokken worden. Het schuifelement is een scharnierverbinding zodat beweging van de helm de bril niet beïnvloedt.
  • Drie verstelbare luchtventielen bevorderen de luchtstroom en helpen om de temperatuur in de helm te reguleren voor meer draagcomfort
  • Adaptersysteem om uvex-vizieren, uvex-oorkappen en -lampen te bevestigen
More Product Information