Disposable earplugs, uvex x-fit
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
2112.001
111-2345EA 50.4 EUR
111-2345
Disposable earplugs, uvex x-fit
Oordoppen Oordoppen voor eenmalig gebruik
De ergonomisch gevormde x-fit oordop voor eenmalig gebruik wordt gekenmerkt door zeer hoge absorptieniveaus waardoor hij heel geschikt is voor zeer luide omgevingen. De x-fit schuim oordop heeft een afgedicht oppervlak waardoor vreemd materiaal uit de oordop blijft.
  • Het zachte schuim biedt echt comfort, zelfs bij langdurig dragen
  • De ergonomische vorm past zich aan de natuurlijk vorm van het oorkanaal aan
  • Door de 'x' op het uiteinde van de dop kan hij eenvoudig worden verwijderd en de druk op de buitenwand van het oorkanaal wordt tegelijkertijd verlicht