Veiligheidsbril, SecureFit™ 400X serie
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
SF401XSGAF-BLU SF401XSGAF-GRN
111-2504EA 17.3 EUR
111-2504 111-2505
Veiligheidsbril, SecureFit™ 400X serie
Brillen
De SecureFit™ 400X veiligheidsbril is voorzien van 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, brede flexibele pootjes en een gecombineerde zachte neusbrug en wenkbrauwbeschermer. Deze lichtgewicht veiligheidsbril is voorzien van heldere, anti-kras en superieure anti-condens, randloze polycarbonaat lenzen.
  • Veiligheidsbril met 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology voor comfort
  • Wrap-around ontwerp verbetert de pasvorm en voorkomt uitglijden
  • Gewatteerde tempelaanraakpunten voor meer comfort over de oren
  • Zachte neusbrug voor een comfortabelere pasvorm