Deeltjesfiltrerende mondmaskers, voor eenmalig gebruik, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
8733.220 8733.200 8732.200 8732.100 8762210 8787212 8762220 87212110 8762100 8788313 8762200
111-2611EA 2.9 EUR
111-2611 111-2536 111-2610 111-2608 UVEX8762210 UVEX8787212 UVEX8762220 UVEX87212110 UVEX8762100 UVEX8788313 UVEX8762200
Deeltjesfiltrerende mondmaskers, voor eenmalig gebruik, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Ademhalingsmaskers Wegwerpmaskers Stofmaskers
Deze ademmaskers hebben een naadloze hoofdband voor een comfortabele, nauwsluitende pasvorm en zachte randen voor meer draagcomfort. De maskers voldoen aan de vereisten van de dolomietstoftest. Het ontwerp verzekert een compatibele pasvorm met uvex-brillen.
  • Het innovatieve ontwerp van de neusbrug en de zachte afdichting past op elke gezichtsvorm
  • Met uitademventiel voor een goede luchtstroom om de opbouw van hitte en vocht in het masker te verminderen
  • De verstelbare neusklem zorgt voor een uitstekende individuele pasvorm
  • De afdichting aan de bovenkant van
More Product Information